Bezpečnostné skrinky Asecos
Rôzne typy bezpečnostných skriniek
Q-Line: Bezpečnostné skrinky na horľaviny
Bezpečnostné skrinky Q-Line slúžia na skladovanie všetkých horľavých produktov, napr. acetónu, dichlórmetánu, cyklohexánu, dietyléteru, etanolu, hexánu, xylénu, propanolu atď.
UB-Line: Skrinka pod stôl UB-S-90K s chladením
Tieto bezpečnostné skrinky pod stôl slúžia na skladovanie horľavých kvapalín. Skrinky UB-Line sa zmestia pod odsávač alebo do digestora s odsávaním. K dispozícii sú aj s chladením a filtrovaným vetraním.
V-Line: Priestorovo úsporná skrinka do laboratória a na použitie v priemysle
Táto bezpečnostná skrinka ponúka rovnaký úložný objem ako štandardná skrinka. Skrinky V-Line prinášajú viac pohodlia vďaka vertikálnym poličkám na jednoduchú manipuláciu a skladovanie produktov.
SL-Line: Bezpečnostné skrinky na kyseliny a zásady
Skrinky SL-Line môžu slúžiť na skladovanie korozívnych produktov: kyseliny dusičnej, kyseliny chlorovodíkovej, hydroxidu sodného, hydroxidu draselného atď.
POŽIADAJTE O CENOVÚ PONUKU
25 ROKOV POKROKU – SPOLOČNOSŤ ASECOS OSLAVUJE V ROKU 2019 VÝROČIE – SPOLU SO SPOLOČNOSŤOU VWR!
Ak skladujete horľavé kvapaliny, kyseliny, zásady alebo kovy... a chcete si udržať BEZPEČNOSŤ: máme pre vás riešenie – stačí jedno kliknutie...
Stiahnuť ZDARMA
NEW! WEBINAR on Safe storage and handling of chemicals in 21st century laboratories!
Expertise making your lab safer!
WATCH HERE
Pozrite si tieto krátke videá a posúďte funkcie bezpečnostných skríniek asecos®
V-LINE
Bezpečnostné skrinky s plnoautomatizovanými vertikálnymi poličkami – úplná novinka od značky asecos®.
K-UB LINE
BUĎTE V BEZPEČÍ! Bezpečnostná úložná skrinka pod stôl s chladiacou jednotkou a recirkulačným vzduchovým filtračným systémom na neobmedzené skladovanie horľavých nebezpečných materiálov v pracovných priestoroch, v súlade s normami EN 14470-1 a TRGS 510 a s odolnosťou proti ohňu 90 minút (typ 90).
POROVNANIE PRODUKTOV
V tomto pôsobivom videu môžete vidieť porovnanie skutočne používaných typov skriniek v rámci záťažového testu – POZRITE SI a POUVAŽUJTE – je to o vašej osobnej BEZPEČNOSTI!
BEZPEČNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY
Vďaka čomu je úložná skrinka bezpečná? Preskúmajte charakteristiky, ktoré zabezpečia, že sa rozhodnete správne.
Prezrite si najdôležitejšie charakteristiky ASECOS – a požiadajte našich odborníkov o individuálne riešenie určené priamo pre VÁS!
Nedbanlivosť pri skladovaní nebezpečných materiálov môže mať vážne následky
V prípade požiaru…
Skladovanie horľavých produktov spôsobí nielen rýchle šírenie požiaru, ale aj výbuchy
To spôsobí zranenia a smrť
Poškodenie životného prostredia
Zničenie priestorov a zánik podnikania
Právne dôsledky
A poisťovne odmietnu zaplatiť akúkoľvek náhradu