Jednorazové ochranné rukávniky pre čisté priestory
Obidva konce sú nastaviteľné pomocou gumičky a sú dostupné v rôznych dĺžkach, materiáloch a farbách. Chemoterapeutické ochranné rukávniky ponúkajú maximálne pohodlie a ochranu. Odporúča sa použitie v čistých priestoroch triedy A (ISO 4). Chemoterapeutické ochranné rukávniky sú anatomicky tvarované a pomocou gumičky je možné nastaviť optimálnu veľkosť. Sú dostupné v sterilnej aj nesterilnej verzii.
Sortiment produktov
Ochranné rukávniky
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...