Skrinky pre čisté priestory
Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, leštené kefou alebo elektrolyticky. So závesnými alebo posuvnými dvierkami (s možnosťou uzamykateľných dvierok), s vnútornými policami podľa požiadavky, pevnými alebo perforovanými, prípadne so závesnou tyčou a vešiakmi na odevy. Dostupné aj v dyhovanej verzii s povrchovou úpravou melamínovo-formaldehydovej živice a s doplnkovým vybavením. K dispozícii ďalšie doplnkové vybavenie a možnosť rozmerov na mieru.
Sortiment produktov
Skrinky
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...