Stoly pre čisté priestory
Elektricky vodivý nábytok do čistých miestností z nehrdzavejúcej ocele sa skladá zo zvislých podpier s pevnými čelami a perforovaným vodorovným vrchom na zníženie rušenia zvislého laminárneho prúdenia. Premiestňovanie a čistenie nábytku je takisto ľahšie. Otvory vo vrchnej časti majú priemer 8 – 10 mm a z obidvoch strán sú skosené. K dispozícii aj v pochrómovanej oceli, laminovanej drevotrieske alebo plaste.
Sortiment produktov
Stoly
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...