Nože a rezačka na vrecia pre čisté priestory
Jednorazová verzia:
  • Automaticky sťahovateľná bezpečnostná zábrana čepele
  • Nevyžaduje výmenu čepelí - predchádza uvoľneným čepeliam
  • Ergonomická rúčka
  • Ožiarené gama žiarením
Opätovne použiteľná verzia:
  • Úžitkový nôž vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
  • Vymeniteľná čepeľ
  • Sterilizovateľné v autokláve
Sortiment produktov
Nože a rezačky
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...