Permanentné rohože pre čisté priestory
Permanentné rohože sa do čistých priestorov umiestňujú v záujme zabezpečenia maximálnej miery čistoty. Životnosť rohoží do veľkej miery závisí od intenzity a miery čistoty pešej a vozíkovej premávky. Na rohože sa v žiadnom prípade nesmú používať čistiace prostriedky na báze rozpúšťadla: negatívne by to ovplyvnilo ich funkciu aj vzhľad. V záujme ochrany pred pošmyknutím je dôležité, aby rohože aj podlaha boli úplne suché.
Sortiment produktov
Permanentné rohože
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...