Dokumentácia a označovanie
Vďaka kompletnému sortimentu papiera, zápisníkov a iných písacích potrieb vhodných do čistých priestorov už nie sú nutné zákazy zaznamenávať a uchovávať údaje a ďalšie informácie v čistých priestoroch.
Zápisníky a samolepiace štítky do čistých priestorov sú vyrobené z papiera vhodného do čistých priestorov. Je možné písať na ne z oboch strán hárka. Odporúčame používať naše odolné a trvanlivé podložky na písanie, ktoré vám uľahčia písanie poznámok v čistých priestoroch a kontrolovaných výrobných priestoroch.
So špeciálnymi perami do čistých priestorov s protišmykovým úchopom sa píše ľahko dokonca aj v rukaviciach. Atrament v perách do čistých priestorov (k dispozícii sú rôzne farby) je permanentný, vhodný aj na studené a mokré povrchy (napr. plastové vrecká, jednorazové laboratórne pomôcky) a rýchlo zasychá. Nerozmazáva sa, ale dá sa zoškriabať.