Systémy regulácie teploty
Systémy regulácie teploty sa vo veľkej miere používajú v mnohých aplikáciách chladenia a ohrevu v oblasti prírodných vied, v mikrobiológii, ako aj v chemických laboratóriách.
Spoločnosť VWR ponúka chladiace cirkulátory, chladiče a ohrevné cirkulátory od mnohých popredných dodávateľov na trhu, ako sú napr. Julabo, Huber, Lauda a Grant, a ponúka aj vlastnú značku VWR Collection.
Pomôžeme vám nájsť ten správny cirkulátor pre vašu aplikáciu.
Výber cirkulátora podľa aplikácie
Výber cirkulátora podľa dodávateľa
Vyžiadajte si cenovej ponuky
Čo je potrebné zvážiť pred zakúpením cirkulátora?
- S ktorou aplikáciou pracujete?
- Pracujte s internou alebo externou aplikáciu?
- Potrebujete otvorený alebo uzatvorený systém?
- Aký teplotný rozsah je potrebný?
- Aká teplotná stabilita je potrebná?
- Aký čas zahrievania a vychladenia je potrebný?
- Aké sú potrebné požiadavky na chladenie/ohrev (watty)?
- Je potrebný integrovaný programátor s profilovaním času a teploty?
- Aká kapacita (litre) je potrebná?
- Ktorý prietok je potrebný?
- Je potrebný senzor PT100?
Výpočet požiadaviek na chladenie
Je dôležité nájsť správne požiadavky na chladenie aplikácie. Požiadavky na chladenie môžete vypočítať pomocou tohto vzorca:
Watty vo wattoch Celzia = (ΔT° x (4,126)/S)
ΔT° = rozdiel teplôt medzi vstupom a výstupom tekutiny po prechode cez aplikáciu
S = čas v sekundách potrebný na naplnenie nádoby s objemom 1 l. Napríklad, ak je známy tok 10 l za minútu, potom 60 sekúnd/10 l bude 6 sekúnd. S = 6 sekúnd
4,126 = konverzná konštanta hustoty a špecifické teplo pre vodu
Príručku ku všetkým našim termostatom a cirkulátorom nájdete tu