Chcete sa opäť prihlásiť?
Elektronické hriadeľové miešadlá, VOS 40 digital a VOS 60 control
Dodávateľ: VWR Collection
Laboratórne miešadlá ideálne na použitie na jednoduché úkony miešania do objemu až 25 l (VOS 40 digital) alebo na intenzívne miešania do objemu až 40 l (VOS 60 control). Vďaka technológii ovládania mikroprocesorom miešadlá automaticky upravujú otáčky v rozsahu 0/30 – 2000 min-1. Bezpečnostné obvody zaisťujú automatické vypnutie v prípade hroziaceho zaseknutia alebo preťaženia. Skutočné otáčky a predvolené otáčky sú konštantne monitorované a odchýlky sa automaticky upravujú. Takto sa zaistí konštantná rýchlosť dokonca aj v prípade zmeny viskozity vzorky. Miešadlá majú úzky tvar a sú typické tichou prevádzkou.
  • Digitálny displej so zobrazením otáčok
  • Plynule nastavovateľné otáčky
  • Miešacie hriadele s nastaviteľnou výškou
  • Ochrana pred preťažením, jednotky je možné krátkodobo používať aj v stave preťaženia
  • Zobrazenie kódu chyby
Model VOS 60 control má odpojiteľný bezdrôtový ovládač a digitálny viacjazyčný displej TFT. Toto miešadlo je vybavené rozhraniami RS232 a USB na ovládanie a dokumentovanie všetkých parametrov. Integrovaná funkcia trendov krútiaceho momentu umožňuje merať zmeny viskozity.
  • Programovateľné funkcie
  • Integrované meranie teploty
  • Intervalová prevádzka, funkcia časovača a zámku
  • Nastaviteľný bezpečnostný okruh
Trieda ochrany IP podľa normy DIN EN 60529: IP 40
Informácie o objednávaní: dodáva sa bez príslušenstva, široký sortiment príslušenstva si môžete objednať osobitne.
Log in to see your contract pricing and availability.
  Remember me on this device
OBJEDNAŤ
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Hriadeľové miešadlo VOS 40 digital, zástrčka EÚ 1 441-0302
VOS 40 digital overhead stirrer, UK-plug 1 441-0303
VOS 40 digital overhead stirrer, CH-plug 1 441-0304
Hriadeľové miešadlo VOS 60 control, zástrčka EÚ 1 441-0305
VOS 60 control overhead stirrer, UK-plug 1 441-0306
VOS 60 control overhead stirrer, CH-plug 1 441-0307
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
ŠPECIFIKÁCIE
Model VOS 40 digital VOS 60 control
Max. stirring capacity H₂O (l) 25 40
Max. viscosity (mPas) 40 000 40000 50 000 50000
Rozsah otáčok (min-1) 0/30 – 2 000 0/30 - 2000 0/30 – 2 000 0/30 - 2000
Max. torque at chuck (Ncm) 40 60
Chuck range (mm) 0,5 – 10 0,5 - 10 0,5 – 10 0,5 - 10
Power - motor input/output (W) 112/87 168/131
ŠxH×V (mm) 86 × 208 × 248 86×208×248 86 × 230 × 267 86×230×267
Hmotnosť (kg) 4,4 4,7
DOPLNKY
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Accessories
Typ Opis Pre zariadenie Pre Stirrer - Ø Shaft - Ø Shaft length Max. revolutions Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
- Štvorlopatkové miešadlo - - 50 mm 8 mm 350 mm 2000 min-1 1 441-2901
- Keyless chuck - - - - - - 1 441-0343
- Predlžovací kábel oddeľuje plášť od snímača, čím sa vyhnete poškodeniu spôsobenému výparmi uvoľňovanými médiom - - - - - - 1 620-8104
- Stojan na platne, 200 × 316 mm, tyč Ø 16 mm s výškou 560 mm - - - - - - 1 431-1047
- Chránič miešacieho hriadeľa - - - - - - 1 441-2999
- Pásová svorka na upevnenie nádob, Ø 25 – 36 mm (stojan), Ø 40 – 300 mm (nádoba) - - - - - - 1 431-2944
- Stojan typu H, 460 × 420 mm, Ø tyče 34 mm s výškou 1 010 mm - - - - - - 1 431-9114
- Pneumatický teleskopický stojan, 460 × 420 mm, Ø tyče 34 mm s výškou 620 – 1 010 mm - - - - - - 1 431-2912
- Snímač pokrytý sklom na použitie s kontaktnými teplomermi ETS-D5 a VT-5 - - - - - - 1 442-0316
- Náhradný snímač z nehrdzavejúcej ocele na použitie so zariadením ETS-D5 - - - - - - 1 442-0252
- Flexibilná spojka na aplikácie využívajúce sklenené miešacie tyčky Ø 6 – 10 mm, max. krútiaci moment 10 Ncm - - - - - - 1 441-9213
Stojan na platne R 1826, platňa 200 × 316 mm, tyč 800 mm Stojan na platne, 200 × 316 mm, tyč Ø 16 mm s výškou 800 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic and T 25 digital - - - - 1 431-2901
Stojan na platne R 1827 Stojan na platne, 200 × 316 mm, tyč Ø 16 mm s výškou 1 000 mm T 18 basic / T 25 digital - - - - - 1 441-2129
Svorkovacie zariadenie RH 3 Pásová svorka na upevnenie nádob, Ø 8 – 16 mm (stojan), Ø 40 – 300 mm (nádoba) T 18 basic / T 25 digital T 18 basic and T 25 digital - - - - 1 431-2943
Upevňovacia svorka R 182 Krížová svorka, Ø 6 – 16 mm (stojan), Ø 6 – 16 mm (predlžovacie rameno) T 18 basic / T 25 digital - - - - - 1 431-2923
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo