Chcete sa opäť prihlásiť?
Policové mrazničky na ultra nízku teplotu, -86 °C
Dodávateľ: VWR Collection
These upright freezers have been designed for sample protection and ease of use. All upright freezers feature a convenient, eye-level control and monitoring system.
Teplotný rozsah: -50 až -86 °C
Tieto policové mrazničky sú určené na ochranu vzoriek a jednoduché používanie. Všetky policové mrazničky sú vybavené praktickým ovládaním vo výške očí a monitorovacím systémom.
  • Heavy gauge, cold-rolled steel cabinet construction with a powder coat paint finish, resisting chipping and rust
  • Four inner doors reduce cold air loss and improve temperature recovery after door openings
  • Insulation: High density HFC blown PU foam (127 mm)
  • Sturdy, stainless steel shelving (adjustable in 25 mm increments, max. capacity: 45,4 kg)
  • Gaskets maximise cabinet temperature and work to eliminate frost build-up
  • Single handed operation with ergonomic, padlock compatible door handle featuring an integrated key lock
  • 2” locking castors for easy to roll installation
  • Bright, easy to read temperature display shows actual and (optional) sample probe temperatures
  • Refrigerant: First stage R-404a; second stage R-290. R508-b
  • Information controller for simplified control and monitoring
  • RS485 interface
  • Optional temperature chart recorder (7 day) and data logger can be connected
Temperature range: −50 to −86 °C
  • Pevná konštrukcia skrine z nehrdzavejúcej ocele valcovanej za studena s ppovrchovou úpravou práškovaním, odolná proti korózii a odlupovaniu.
  • Štyri vnútorné dvierka znižujú stratu studeného vzduchu a zlepšujú obnovenie teploty po otvorení dvierok.
  • Izolácia: fúkaná pena PU s vysokou hustotou HFC (127 mm)
  • Robustné police z nehrdzavejúcej ocele (nastaviteľné v prírastkoch po 25 mm, max. nosnosť: 45,4 kg)
  • Tesnenia maximalizujú teplotu v skrini a zabraňujú tvorbe námrazy.
  • Obsluha jednou rukou pomocou ergonomickej rukoväti na dverách, ktorú je možné zabezpečiť zámkou; zabudovaná zámka na kľúč.
  • 2” zablokovateľné kolieska na jednoduché posúvanie pri montáži.
  • Jasný a dobre čitateľný displej teploty zobrazuje aktuálnu teplotu a (voliteľné) teplotu vzoriek.
  • Chladivo: prvá fáza R-404a, druhá fáza R-290. R508-b
  • Informačný ovládač na zjednodušené ovládanie a monitorovanie.
  • Rozhranie RS485
  • Možnosť pripojenia voliteľného grafického záznamníka teploty (7 dní) a záznamníka údajov
Certifikácia: UL, cUL, CE.
Regulatory certifications: UL, cUL, CE.
Log in to see your contract pricing and availability.
  Remember me on this device
OBJEDNAŤ
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Typ Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Mraznička ULT, 368 l 1 471-1140
Mraznička ULT, 490 l 1 471-1141
Mraznička ULT, 650 l 1 471-1142
Mraznička ULT, 793 l 1 471-1143
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
ŠPECIFIKÁCIE
Model 471-1140 471-1141 471-1142 471-1143
Kapacita (l) 368 490 650 793
Teplota (°C) -50 až -86
Displej Digitálny
Odmrazovanie Manuálne
Alarm Zvukový a vizuálny Zvukový a vizuálny Zvukový a vizuálny
Police / zásuvky 4 police/4 priehradky 3 police/4 priehradky 4 police/4 priehradky
Dvere 1 vonkajšie (pravý záves)/4 vnútorné
Zámok dverí Áno
Materiál Exterior: Galvaneal
Interior: Powder coated cold rolled steel
Špecifikácie Úložná kapacita na 2" boxy: 240
Úložná kapacita na 3" boxy: 144
Úložná kapacita na vialky: 24 000
Úložná kapacita na 2" boxy: 320
Úložná kapacita na 3" boxy: 192
Úložná kapacita na vialky: 32 000
Úložná kapacita na 2" boxy: 400
Úložná kapacita na 3" boxy: 240
Úložná kapacita na vialky: 40 000
Úložná kapacita na 2" boxy: 600
Úložná kapacita na 3" boxy: 360
Úložná kapacita na vialky: 60 000
Prístupový port 2
Š×H×V int. (mm) 580 × 490 × 1310 572 × 645 × 1 308 780 × 640 × 1310 930 × 690 × 1310
Š×H×V ext. (mm) 850 × 790 × 1980 912 × 988 × 1 978 1040 × 940 × 1980 1190 × 940 × 1980
Hmotnosť (kg) 313 358 390 445
Hlučnosť 59 db(A)
Elekrické 230 V, 50 Hz, 3450 W
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo