Chcete sa opäť prihlásiť?
Súprava kalibračných závaží, trieda F1
Dodávateľ: VWR Collection
Závažia vyrobené z antimagnetickej leštenej nehrdzavejúce ocele. Vhodné pre presné elektronické váhy so stredným rozlíšením. Závažia majú nastavovacie dutiny na hmotnosti vyššie ako 20 g.
  • Drôtené závažia do 500 mg zo zliatiny kobaltu
  • Identifikačné číslo zaručuje sledovateľnosť závaží od 1 g nahor.
  • Laserové gravírovanie zvyšuje čitateľnosť značiek.
  • Dostupné s certifikátom COFRAC alebo bez neho.
V súlade s odporúčaniami OILM R111.
Informácie o objednávaní: Všetky súpravy závaží, ktoré sú uvedené v tabuľke „obsah súpravy“, sú dostupné s certifikátom COFRAC alebo bez neho – navštívte www.vwr.com alebo sa obráťte na miestne obchodné zastúpenie spoločnosti VWR. Závažia sú tiež dostupné jednotlivo – vyhľadajte produkt „kalibračné závažia, trieda F1“.
Ordering information: All weight sets listed in the 'set contents' table are available with or without COFRAC certificate - please visit vwr.com or contact your local VWR sales office. Weights are also available individually - please search for product 'Calibration weights, class F1'.
Conform to OILM R111 recommendations.
Log in to see your contract pricing and availability.
  Remember me on this device
OBJEDNAŤ
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
F1 Súpravy závaží v drevených škatuľkách s certifikátom
Súprava závaží Počet závaží Total weight Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8632
1 mg - 50 g 20 111,11 g 1 611-8633
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8634
1 mg - 200 g 23 611,11 g 1 611-8635
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8636
1 mg - 1 kg 25 2111,11 g 1 611-8637
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8638
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8639
1 mg - 10 kg 29 21111,11 g 1 611-8640
1 g - 50 g 8 110 g 1 611-8641
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8642
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8643
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8644
1 g - 1 kg 13 2110 g 1 611-8645
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8646
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8647
1 g - 10 kg 17 21110 g 1 611-8648
F1 Súpravy závaží v plastových obaloch s certifikátom
Súprava závaží Počet závaží Total weight Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8461
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8462
1 mg - 200 g 23 611,11 g 1 611-8463
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8464
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8649
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8650
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8465
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8466
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8467
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8651
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8652
F1 Súpravy závaží v drevených škatuľkách bez certifikátu
Súprava závaží Počet závaží Total weight Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8602
1 mg - 50 g 20 111,11 g 1 611-8603
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8292
1 mg - 200 g 23 611,11 1 611-8604
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8605
1 mg - 1 kg 25 2111,11 g 1 611-8606
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8607
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8608
1 mg - 10 kg 29 21111,11 g 1 611-8609
1 g - 50 g 8 110 g 1 611-8610
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8611
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8612
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8613
1 g - 1 kg 13 2110 g 1 611-8614
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8615
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8616
1 g - 10 kg 17 21110 g 1 611-8617
F1 Súpravy závaží v plastových obaloch bez certifikátu
Súprava závaží Počet závaží Total weight Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8618
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8619
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8620
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8621
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo