Chcete sa opäť prihlásiť?
Ovládač pipiet, Accurpette
Dodávateľ: VWR Collection
Ovládač pipiet na sklenené a plastové pipety s objemom od 1 do 100 ml.
  • Odľahčené teleso (180 g) odolné voči UV svetlu s kužeľovými adaptérmi
  • Pri najrýchlejšom nastavení naplní 25 ml pipetu do troch sekúnd
  • Silikónový držiak na pipety sterilizovateľný v autokláve
  • Vymeniteľný hydrofóbny membránový filter chráni jednotku pred návalom kvapaliny a vzorky pred kontamináciou
  • Ekologická nabíjateľná NiMH batéria umožňuje nepretržité používanie po dobu štyroch hodín; svetelný indikátor vybitej batérie, batériu je možné nabíjať počas používania
Ovládač pipiet Accurpette ponúka efektívnu funkčnosť a výkonný, avšak tichý motor na zrýchlenie pipetovania vo veľkých množstvách. Prepínač výberu režimov umožňuje vybrať režimy s vysokým a nízkym výkonom, ktoré umožňujú použiť variabilnú rýchlosť aspirácie a dávkovania (s vypúšťaním). V obidvoch režimoch sa nastavenie rýchlosti odsávania a dávkovania ovláda prostredníctvom konkávnych prstových spúšťačov s pohodlným a praktickým uchopením a minimálnym úsilím. Ďalší režim gravitačného dávkovania sa používa spolu s „aplikačnými“ (TD) typmi pipiet. Zariadenie Accurpette sa dodáva spolu s ďalšími farebnými kužeľovými adaptérmi na farebné rozlíšenie podľa laboratória, aplikácie alebo používateľa na zníženie rizika krížovej kontaminácie.
Informácie o objednávaní: dodáva sa s nabíjačkou, dvoma náhradnými hydrofóbnymi filtrami (1 × 0,45 µm, 1 × 0,2 µm), stojanom na stôl alebo konzolou na upevnenie na stenu a súpravou farebných kužeľových adaptérov.
Log in to see your contract pricing and availability.
  Remember me on this device
OBJEDNAŤ
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Ovládač pipiet Accurpette, nabíjačka EÚ 1 612-4552
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
DOPLNKY
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Accessories
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Súprava náhradných filtrov, 0,2 µm 5 612-3681
Súprava náhradných filtrov, 0,45 µm 5 612-3678
Pack of three coloured nose cones (red, blue and pink) 1 612-4555
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo