Chcete sa opäť prihlásiť?
Chromatografia na tenkej vrstve
Chromatografia na tenkej vrstve
Chromatografia na tenkej vrstve (TLC) a vysokovýkonná chromatografia na tenkej vrstve (HPTLC) sa často označujú ako planárna chromatografia. Je to moderný, klasický separačný postup, zavedený na celom svete, ktorý sa odlišuje flexibilitou, spoľahlivosťou a nákladovou efektívnosťou.
 Chromatografia na tenkej vrstve ponúka:
  • Nesmiernu flexibilitu
  • Lacnú separačnú metódu bez potreby sofistikovaných prístrojov (iba pre TLC)
  • Simultánnu analýzu viacerých vzoriek (až 72) za identických podmienok
  • Neprekonanú čistotu a simultánne vizuálne vyhodnotenie všetkých vzoriek a ich zložiek 
  • Jednoduchšiu prípravu vzoriek vďaka jedinému použitiu stacionárnej fázy