Chcete sa opäť prihlásiť?
Príprava vzoriek
Príprava vzoriek
Získanie presných výsledkov je mimoriadne dôležité. Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment produktov, počnúc zmiešavacími a mlecími systémami až po automatické systémy na destiláciu a rozklad.
  • Zariadenia na rozklad sa používajú na stanovenie podielu dusíka, spotreby COD a stopových kovov vo vode podľa oficiálnych metód.
  • Zariadenia na destiláciu sa používajú na stanovenie podielu dusíka, fenolu, celkového kyanidu, alkoholu, amónia, konzervantov a kysličníka síričitého.
  • Zariadenia na extrakciu sa používajú v mnohých oblastiach, napríklad na stanovenie podielu pesticídov, PCBS, dioxínov, fenolov, halogenidov, olejov a mazadiel.