Chcete sa opäť prihlásiť?
Čistiace systémy pre čisté priestory
Čistenie v prvom rade závisí od štyroch faktorov cyklu „Sinnerscher Kreis“. Nástroje na čistenie a pomocné materiály sa vyberajú s ohľadom na tieto faktory. Čistiace metódy sa okrem toho určujú aj podľa druhu čisteného povrchu.
Čistiace systémy pre čisté priestory
Príklad cyklu „Sinnerscher Kreis“:
Chemikália
Čistenie sa najskôr začne pomocou aktívnych látok v čistiacom prostriedku. Aktívne látky zabezpečujú neutralizáciu chemických väzieb, aby bolo možné odstrániť uvoľnené kontaminanty, ako aj spájacie kontaminanty. Obsah vody v tejto súvislosti slúži ako nosič na prenos kontaminantov.
Čas
Tento faktor predstavuje obdobie medzi použitím čistiaceho prostriedku alebo čistiaceho kúpeľa a zozbieraním znečisteného kúpeľa. V čistých priestoroch tento faktor takmer netreba brať do úvahy, pretože na jednej strane sa tu v porovnaní s priemyselnými podlahami počíta s oveľa menším hromadením znečistenia a na druhej strane sa tu vzhľadom na stav povrchu pri čistení často používa utieranie namokro.
Teplota
Niektoré druhy kontaminácie sa uvoľňujú účinnejšie s teplou vodou v porovnaní so studenou vodou.
Mechanický faktor
Pomocou vhodného mechanického pôsobenia je možné znížiť čas nástupu čistiaceho účinku, a tým čistenie urýchliť. Pri „nízkej“ kontaminácii tento faktor netreba brať do úvahy. Pri utieraní sa použije iba ručné mechanické pôsobenie, aby sa udržala čo najnižšia miera uvoľňovania alebo vírenia častíc.