Chcete sa opäť prihlásiť?
Nábytok pre čisté priestory
V čistých priestoroch, kde každý meter štvorcový niečo stojí, je priestor veľmi vzácny. Preto neexistujú žiadne štandardné riešenia ani veľkosti.
Nábytok pre čisté priestory z nehrdzavejúcej ocele je elektricky vodivý a pozostáva z vertikálnych tyčí s pevným čelom a perforovanou horizontálnou vrchnou časťou, aby sa znížil rušivý vplyv na vertikálne smerovanie laminárneho prúdenia. Nábytok sa tiež jednoducho čistí a posúva. Otvory vo vrchnej časti majú priemer 8 – 10 mm a z obidvoch strán sú skosené.
Služby spoločnosti basan
Pomôžeme vám pri projektovaní vašich prezliekarní a (re)konštrukcii prechodových komôr pre pracovníkov.