Chcete sa opäť prihlásiť?
Rohožky a podlahoviny pre čisté priestory
Rohožky na zachytávanie prachu a častíc a špeciálne podlahoviny zabraňujúce kontaminácii v čistých priestoroch.
Rohožky a podlahoviny pre čisté priestory Častice majú všeobecnú tendenciu usadzovať sa na plochých povrchoch v závislosti od rôznych faktorov priľnavosti v čistých priestoroch a pod silným vplyvom vlastností prúdenia vzduchu. Podlaha je konečné miesto, na ktorom sa častice usadia alebo zostanú ako zachytená kontaminácia.
Lepivé rohožky, trvalé rohožky a špeciálne podlahové krytiny sú nevyhnutné pre riadenie časticovej kontaminácie pred vstupom do čistého priestoru. Pre optimálny účinok riadenia kontaminácie v čistých priestoroch a kontrolovaných prostrediach sa odporúča kombinácia trvalých rohožiek, špeciálnych podlahovín a lepivých rohožiek.