Chcete sa opäť prihlásiť?
Obaly pre čisté priestory
Najdôležitejšou úlohou obalov pre čisté priestory je chrániť produkt pred vonkajšou kontamináciou.
Obaly pre čisté priestory
Ponúkame široký výber produktov pre náročné použitie obalov v čistých priestoroch a kontrolovaných prostrediach, ako napríklad vhodnosť na sterilizáciu, nízka časticová kontaminácia, odolnosť voči väčšine chemikálií, vysokokvalitné tesnenie alebo antistatické vlastnosti. Dostupné sú (ploché) vrecká, vrecká s trhacím uzáverom alebo tubusy. Vďaka transparentnej fólii je produkt ľahko vidieť. Ponuka zahŕňa aj fólie vhodné na potlač.
V ponuke sú všetky druhy obalov pre rôzne triedy čistých priestorov, ako aj obaly pre zariadenia a prístroje všetkých veľkostí alebo iný sterilizovaný tovar veľkých rozmerov. Na požiadanie sú dostupné zariadenia na zatavovanie.