Chcete sa opäť prihlásiť?
Ochranné okuliare pre čisté priestory
Jednorazové okuliare sterilizované gama žiarením alebo EtO? Opakovane použiteľné vďaka sterilizácii v autokláve alebo sterilizácii veľmi vysokým tlakom? Naše okuliare na použitie v čistých priestoroch alebo kontrolovanom prostredí, jednorazové aj opakovane použiteľné, sú navrhnuté s ohľadom na štandardné pracovné postupy a obsluhu a sú vyrábané z pevných, ľahkých a pohodlných materiálov zlučiteľných s čistými priestormi, a to v rôznych štýloch.
Ochranné okuliare pre čisté priestory
Okuliare sterilizovateľné v autokláve aj jednorazové okuliare majú systém proti zahmlievaniu, opticky presné tvrdené sklá a nepriamy ventilačný systém. Sú vhodné pre osoby, ktoré nosia okuliare, a neobsahujú latex. V záujme dosiahnutia najvyššej kvality prejdú každé sterilné jednorazové okuliare individuálnou kontrolou a sú vhodné ako zdravotnícke pomôcky, prostriedky osobnej ochrany alebo všade tam, kde sa vyžaduje použitie bezpečnostných a ochranných okuliarov.