Chcete sa opäť prihlásiť?
Písacie potreby pre čisté priestory
Vďaka kompletnej škále zápisníkov, papiera a iných písacích potrieb vhodných pre čisté priestory už nič nebráni zaznamenávaniu a uchovávaniu údajov a ďalších informácií v čistých priestoroch.
Písacie potreby pre čisté priestory
Zápisníky pre čisté priestory a samolepiace bločky pre čisté priestory sú vyrobené z papiera vhodného pre čisté priestory. Je možné písať z oboch strán hárku. Odporúčame naše odolné a trváce podložky na písanie, ktoré vám uľahčia písanie poznámok vo vašich čistých priestoroch a kontrolovaných výrobných priestoroch.
So špeciálnymi perami pre čisté priestory s protišmykovým úchopom sa píše ľahko dokonca aj v rukaviciach. Atrament v perách pre čisté priestory (k dispozícii sú rôzne farby) je trváci, vhodný aj na studené a mokré povrchy (napr. plastové vrecká, jednorazové laboratórne pomôcky) a rýchlo zasychá. Nerozmazáva sa, ale dá sa zoškrabať.