Chcete sa opäť prihlásiť?
Plynová chromatografia
Plynová chromatografia
Plynová chromatografia využíva na dosiahnutie separácie rozdelenie medzi plynnou fázou a funkčnou imobilizovanou kvapalnou fázou. Vďaka dĺžke kapilárnych kolón je možné dosiahnuť vysoké rozlíšenie.
Plynová chromatografia, kapilárna plynová chromatografia alebo len GC sa vo veľkej miere využíva v ropnom priemysle, pri testovaní potravín na analýzu pesticídov, vo farmaceutickom priemysle na testovanie zvyškových rozpúšťadiel a pri mnohých ďalších aplikáciách. Používa sa predovšetkým na analýzu prchavých alebo poloprchavých analytov.
Stránky s produktmi