Chcete sa opäť prihlásiť?
Kalibrácia a oprava pipiet podľa normy ISO 8655
Kalibrácia a oprava pipiet podľa normy ISO 8655
Rýchlo, spoľahlivo, kompetentne
Služba kalibrácie pipiet spoločnosti VWR nezávisle od výrobcu prináša sledovateľné výsledky podľa najvyšších štandardov a zaručuje súlad vašich nástrojov s normami. 
Výhody pre vás:
  • Autorizované podľa normy ISO 17025
  • Osvedčená a overená kvalita
  • Podrobná dokumentácia k procesom
  • Všetci výrobcovia
  • Všetky nástroje na manipuláciu s kvapalinami vrátane sklenených
  • Všetky druhy skúmaní, aj podľa špecifikácie zákazníka
  • Kalibrácia podľa normy ISO 8655
  • Prehlásenie o stave vybavenia pri prijatí a pri odovzdaní
  • Náhradné diely od pôvodného výrobcu
Request for Quote
Na základe 20-ročných skúseností s kalibráciou, opravami a servisom pipiet sme vytvorili plány poistenia pipiet. Tieto plány predstavujú kompletný balík šitý na mieru tak, aby spĺňal vaše potreby:
VWR Light – ekonomická kalibrácia a nastavenie
Ak je v prípade vašich pipiet vykonávaná kalibrácia niekoľkokrát za rok, údržba nemusí byť potrebná pri každej kalibrácii. Tento plán poistenia pipiet spĺňa túto požiadavku a dá sa jednoducho kombinovať s plánmi VWR Care, VWR Eco alebo VWR Pro.
VWR Eco – preventívna údržba, ekonomická kalibrácia a nastavenie
V prípade, že nemusíte dodržiavať normu ISO, predstavuje plán VWR Eco ekonomické riešenie pre vaše pipety. Pomocou kalibrácie „as-left“ na základe 2*4 meraní a rozsiahlou preventívnou údržbou zaručujeme výborný stav vašej pipety za ekonomickú cenu.
VWR Pro – preventívna údržba, ekonomická kalibrácia a nastavenie podľa normy ISO8655
Rovnako ako v prípade plánu VWR Eco uskutočníme rozsiahlu preventívnu údržbu, aby sme zabezpečili, že vaše pipety budú vždy v perfektnom stave. Okrem toho vykonáme kalibráciu „as-left“ na základe 3*10 meraní podľa normy ISO 8655.
VWR Compliant – plán úplného poistenia SLP/SVP podľa normy ISO8655
Skôr než uskutočníme preventívnu údržbu, vykonáme kalibráciu „as-found“ pomocou 3*10 meraní. Po kalibrácii „as-found“ nasleduje preventívna údržba a kalibrácia „as-left“ pomocou 3*10 meraní. Dostanete 2 kalibračné certifikáty, jeden pre kalibráciu „as-found“ a druhý pre kalibráciu „as-left“.
VWR Care – zabezpečí, že vaše pipety budú v bezchybnom stave
Kalibrácia je štandardom pri zabezpečení kvality, ale čo preventívna údržba? Plán VWR Care je určený pre zákazníkov, ktorí kalibrujú pipety pravidelne, sami, ale ktorí nevykonávajú preventívnu údržbu. V tomto balíku uskutočníme preventívnu údržbu bez vykonania kalibrácie. Pomocou tohto balíka udržiavate pipety v bezchybnom stave, ale napriek tomu nezaručuje, že presnosť a opakovateľnosť sú v rámci špecifikácie.
Všetci naši technici sú vyškolení a certifikovaní výrobcami a naším servisným centrom v Holandsku. Na základe normy ISO 17025 vám môžeme ponúknuť kalibráciu na našom, prípadne na vašom pracovisku. Spoločnosť VWR je jediná firma s certifikáciou pre pipety od všetkých výrobcov podľa noriem vyžadovaných FDA, ISO a GMP/GLP.