Chcete sa opäť prihlásiť?
Turbidita
Turbidita
Jednoduchý a nesporný indikátor zmeny kvality vody
Meranie turbidity je kľúčovým testom kvality vody: pitná voda – monitorovanie odpadovej vody – priemyselné vody a ďalšie...
Spoľahlivé monitorovanie turbidity je nevyhnutnou súčasťou výroby pitnej vody a organizácie, ktoré sa zameriavajú na verejné zdravie a bezpečnosť na celom svete vedia, aké dôležité je meranie tohto parametra.
Náhla zmena turbidity môže znamenať ďalší zdroj znečistenia (biologický, organický alebo anorganický) alebo môže signalizovať problém v procese ošetrovania vody.
Máte nejaké otázky na tému turbidita alebo ste začiatočník a chcete sa dozvedieť viac? Kliknite nižšie a stiahnite si príručku „Teória turbidity“.
V praktických aplikáciách môžu závažné problémy spôsobiť interferenciu a chyby, ktoré znížia presnosť každého prístroja. Aby ste zabezpečili, že prístroj správne funguje a poskytuje čo najpresnejšie reakcie, je dôležité overiť jeho kalibráciu. Kliknite nižšie a stiahnite si príručku „Technické informácie o štandardoch“.
Podrobnosti o produkte
Stolový turbidimeter radu TL23, Hach
Spoľahlivé merania turbidity pre široký rozsah aplikácií
Turbidimeter, ktorý uľahčuje aj najnáročnejšie aplikácie pri testovaní odpadovej vody a v priemysle
  • Intuitívna farebná dotyková obrazovka s jednoduchým používaním
  • Jednoduchá správa údajov a možnosti exportu
  • Jednoducho správne
Dodáva sa s kyvetami na vzorky, štandardmi, príslušenstvom
Podrobnosti o produkte
Nový prenosný merač VWR TIR200
Na rýchle, precízne a jednoduché testovanie priamo na mieste
Od pitnej vody až po odpadovú vodu a na použitie pre farebné aj bezfarebné kvapaliny.
Spĺňa požiadavky normy EN ISO 7027.
Podrobnosti o produkte
Snímače turbidity WTW, IDS – pripravené na digitálne a bezdrôtové použitie
VisoTurb® 900-P: digitálne meranie turbidity IDS pomocou praktického snímača turbidity
  • Praktický snímač turbidity na meranie turbidity v povrchových vodách a pri spracovaní
  • Jednoduchá 2- alebo 3-bodová kalibrácia
  • Vhodný na multiparametrové merania IDS WTW MultiLine® priamo na mieste
Kompletný sortiment turbidimetrov
Kompletný sortiment štandardov na meranie turbidity