Chcete sa opäť prihlásiť?
Analýza a detekcia stopových podielov kovov
Analýza a detekcia stopových podielov kovov
Pri analýze kovov sa dôkaz prvku v súčasnosti získava v rámci tých najmenších stôp v rozsahu ppm, ppb a ppt pomocou sofistikovaných prístrojov, ako sú prístroje na AAS, ICP-OES alebo v novšej dobe ICP-MS. 
Viac ako len vyhľadávanie – moderní laboratórni stopári môžu len zriedkavo analyzovať vzorku priamo bez vhodnej predprípravy. Vzorka sa musí najprv vhodne rozpustiť, mineralizovať alebo roztaviť. Tieto úlohy musia vykonávať všetky použité pomocné reagencie, avšak v konečnej analýze musia byť skutočne neviditeľné.
Štandardy a reagencie VWR Chemicals a J.T.Baker® sú špeciálne vyrobené tak, aby vám poskytli prázdne pozadie, aby ste mohli vyriešiť aj tie najzáhadnejšie prípady. 
  • Chemikálie na prípravu vzoriek na stopovú analýzu
  • Štandardy na kalibráciu 
  • Vybavenie na stopovú analýzu 
  • Súvisiace dokumenty na detekciu stopových podielov kovov 
Spoločnosť VWR od roku 2015. Tieto postupy sú tie, ktoré sa používajú v prípade nášho sortimentu kyselín NORMATOM®, NORMATOM® Ultrapure a NORMAPUR®
Chemikálie na prípravu vzoriek
Kyseliny NORMATOM® a NORMATOM® Ultrapure
Kompletný sortiment kyselín s vysokou čistotou NORMATOM® a NORMATOM® Ultrapure s max. povolenými úrovňami kontaminantov v ppm a ppb, nevyhnutný v aplikáciách ultra-stopových analýz.
Vyhľadať kyseliny s vysokou čistotou
Kyseliny ARISTAR® na stopovú analýzu
Tento sortiment kyselín s vysokou čistotou je nevyhnutný pri príprave vzoriek na analýzu stopových podielov kovov s max. povolenými úrovňami kontaminantov v ppm a ppb
Vyhľadať kyseliny s vysokou čistotou
Tavidlá na XRF
Používajú sa na analýzu hornín, kovov, keramiky a cementu. Mineralizácia tavením je spoločným krokom prípravy vzoriek na XRF.
Vyhľadať tavidlá na XRF
Stanovenie obsahu ortuti
Ortuť je jedným z najviac toxických a jedovatých ťažkých kovov v životnom prostredí. Jej stanovenie, ktoré sa zvyčajne vykonáva pomocou AAS, je bežné v rôznych odvetviach, ako je potravinársky a farmaceutický priemysel a odvetvie životného prostredia.
Vyhľadať produkt
Kyseliny Analar® NORMAPUR®
Kyseliny VWR na množstvo anorganických a analytických aplikácií.
Vyhľadať kyseliny
Zásady Analar® NORMAPUR®
Zásady VWR Chemicals na množstvo anorganických a analytických aplikácií. 
Vyhľadať zásady
Soli Analar® NORMAPUR®
Soli VWR Chemicals na množstvo anorganických a analytických aplikácií. 
Vyhľadať soli
Štandardy na kalibráciu
Štandardy na AAS, 1000 mg/l
Kompletný sortiment 66 štandardov na AAS s konc. 1000 mg/l, dostupný v 100 ml a 500 ml baleniach, sledovateľný podľa NIST a dodávaný s analytickým certifikátom
Vyhľadať štandardy na AAS
Štandardy na ICP a ICP-MS
Kompletný sortiment 10 štandardov s konc. 10, 1000 a 10 000 mg/l, dostupný v 100 ml a 500 ml baleniach, sledovateľný podľa NIST a dodávaný s analytickým certifikátom
Vyhľadať jednoprvkové štandardy na ICP
Viacprvkové roztoky na ICP a ICP-MS
Kompletný sortiment viacprvkových roztokov na použitie vo forme vnútorných štandardov alebo na perfektnú kalibráciu prístrojov, sledovateľný podľa NIST a dodávaný s analytickým certifikátom.
Vyhľadať produkt
Prispôsobené viacrpvkové roztoky štandardov
Spoločnosť VWR, ktorá spolupracuje so spoločnosťou CPAchem, ponúka vlastnú službu, ktorá vám umožňuje definovať vlastné komponenty a prispôsobiť štandard konkrétnej aplikácii. 
Vytvoriť požiadavku
Štandardy na iónovú chromatografiu
Široký sortiment sa skladá z 54 prvkov s konc. 1000 mg/l, je určený na použitie pri výrobe potravín a nápojov, v priemysle životného prostredia, farmaceutickom priemysle a biologických vedách.
Vyhľadať štandardy na IC
Vybavenie na stopovú analýzu
Purifikácia vody
Systémy VWR® na purifikáciu vody zabezpečujú dodávanie čistej vody...
Vyhľadať produkt
Homogenizátory/mixéry
Mixéry, homogenizátory a drviče na prípravu vzoriek...
Vyhľadať produkt
Miešadlá
Magnetické, ohrevné a stojanové miešadlá, ako aj miešacie tyčinky a príslušenstvo...
Vyhľadať produkt
Váhy
Váhy – mikro, analytické, s miskou navrchu a na stanovenie vlhkosti...
Vyhľadať produkt
Fľašové dávkovače
Precízne dávkovanie z fliaš s reagenciami do fľašových byriet na titráciu...
Vyhľadať produkty