Chcete sa opäť prihlásiť?
Systémy regulácie teploty
Systémy regulácie teploty sa vo veľkej miere používajú v mnohých aplikáciách chladenia a ohrevu v oblasti prírodných vied, v mikrobiológii, ako aj v chemických laboratóriách. 
Spoločnosť VWR ponúka chladiace cirkulátory, chladiče a ohrevné cirkulátory od mnohých popredných dodávateľov na trhu, ako sú napr. Julabo, Huber, Lauda a Grant, a ponúka aj vlastnú značku VWR Collection. 
Pomôžeme vám nájsť ten správny cirkulátor pre vašu aplikáciu. 
Výber cirkulátora podľa aplikácie
Chladiace cirkulátory a chladiče
Ohrevné cirkulátory
Chladiace a ohrevné cirkulátory
Výber cirkulátora podľa dodávateľa
Julabo
Lauda
Grant
Huber
spoločnosť VWR
Vyžiadajte si cenovej ponuky
Čo je potrebné zvážiť pred zakúpením cirkulátora?
  • S ktorou aplikáciou pracujete?
  • Pracujte s internou alebo externou aplikáciu? 
  • Potrebujete otvorený alebo uzatvorený systém? 
  • Aký teplotný rozsah je potrebný?
  • Aká teplotná stabilita je potrebná?
  • Aký čas zahrievania a vychladenia je potrebný?
  • Aké sú potrebné požiadavky na chladenie/ohrev (watty)?
  • Je potrebný integrovaný programátor s profilovaním času a teploty?
  • Aká kapacita (litre) je potrebná?
  • Ktorý prietok je potrebný?
  • Je potrebný senzor PT100?
    Vyžiadajte si cenovej ponuky
    Výpočet požiadaviek na chladenie
    Je dôležité nájsť správne požiadavky na chladenie aplikácie. Požiadavky na chladenie môžete vypočítať pomocou tohto vzorca:
    Watty vo wattoch Celzia = (ΔT° x (4,126)/S)
    ΔT° = rozdiel teplôt medzi vstupom a výstupom tekutiny po prechode cez aplikáciu
    S = čas v sekundách potrebný na naplnenie nádoby s objemom 1 l. Napríklad, ak je známy tok 10 l za minútu, potom 60 sekúnd/10 l bude 6 sekúnd. S = 6 sekúnd
    4,126 = konverzná konštanta hustoty a špecifické teplo pre vodu
    Príručku ku všetkým našim termostatom a cirkulátorom nájdete tu