Chcete sa opäť prihlásiť?
Filtre Whatman™ na testovanie vody, vzduchu a pôdy
Pri testovaní životného prostredia sú dôležité presné a spoľahlivé analytické výsledky monitorovania vzduchu, vody a pôdy. Spoločnosť GE vie, že potrebujete mať istotu, že fáza filtrácie bude účinná, reprodukovateľná a zachová integritu vzorky. Či už používate niektorý z našich sklenených filtrov, striekačkových filtrov alebo iných výrobkov Whatman™, môžete sa spoľahnúť na to, že spoločnosť GE rozumie významu kvality.
Testovanie vody   Testovanie vzduchu   Testovanie pôdy
K dispozícii sú NOVÉ filtre RTU*!
*Pripravené na použitie
40-ročné skúsenosti v oblasti prípravy vzoriek a testovania životného prostredia zhrnuté do 21 minút
Nahor
Filtre Whatman™ na testovanie vody
Pomocou filtrov Whatman™ môžete testovať vzorky v súlade s požiadavkami na testovanie vody v životnom prostredí. Je potrebné vykonávať nasledujúce testy:
  • analýza tuhých látok,
  • analýza kovov,
  • príprava vzoriek rozpúšťania iónov,
  • obsah rozpusteného organického uhlíka,
  • HPLC, UHPL, ICP-MS,
  • mikrobiologická analýza.
V rámci značky Whatman™ sme vyvinuli špecifické filtre, ktoré zaručujú spoľahlivé výsledky a jednoduché uskutočnenie každej analýzy, aj keď začína kritickými vzorkami.
Príkladom sú filtre zo sklených vlákien 934-AH RTU, ktoré sa dodávajú vopred premyté a odvážené, čo umožňuje značnú úsporu času pri vykonávaní analýzy suspendovaných tuhých látok.
Striekačkové filtre GD/XP vrátane integrovanej prvotnej filtrácie so súčasťou s dvojitou vrstvou a jednou finálnou 0,45-mikrónovou membránou umožňujú jednoduchú filtráciu vzoriek s obtiažnou filtráciou. Okrem toho prvotná filtrácia v polypropyléne minimalizuje hladiny iónových extrahovateľných látok, čo je vhodné pri analýze stopových podielov kovov pomocou ICP-MS. Zistite, ako vám môžu pomôcť filtre Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP a GD/X™ a Mini-Uniprep!
Odporúčanie zákazníka: Filtre Whatman™ na testovanie kvality vody
Novinka: rad RTU (pripravené na použitie) bol aktuálne rozšírený o filtre
GF/C RTU na rozpustené a suspendované tuhé látky podľa normy EN872
934-AH RTU na prchavé látky podľa laboratórnej štandardnej metodiky US EPA 2540 C a D
Pripravené na použitie: vopred premyté, vysušené/vypálené, ochladené, vysušené v exikátore, odvážené na 4 desatinné miesta a umiestnené do misky označenej štítkom s čiarovým kódom a do škatule s čiarovým kódom 
Fyzikálna analýza
Celkový obsah suspendovaných, rozpustených a prchavých tuhých látok by sa mal stanoviť pomocou filtrov zo sklených vlákien. Filtre zo sklených vlákien 934-AH RTU sú pripravené na použitie!
Sklené mikrovláknové filtre bez pojiva, stupeň GF/C, Whatman
Použitie:
Filtre na analýzu celkového obsahu suspendovaných, rozpustených a prchavých tuhých látok
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Retencia veľmi jemných častíc
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Retencia častíc veľkosti 1,2 µm
Zhoda metodiky s normou:
EN 872
Názov filtra:
GF/C
Typ filtra:
Filtre zo sklených vlákien
Sklené mikrovláknové filtre bez pojiva, stupeň 934-AH, Whatman
Použitie:
Filtre na analýzu celkového obsahu suspendovaných tuhých látok
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Vysoká zaťažiteľnosť
Zhoda metodiky s normou:
2540D
Názov filtra: 934-AH
Typ filtra: Filter zo sklených vlákien
K dispozícii sú nové filtre RTU na prchavé látky
Sklené mikrovláknové filtre, 934-AH™ RTU, Whatman
Použitie:
Filtre na analýzu celkového obsahu suspendovaných tuhých látok
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Pripravené na použitie: vopred premyté a odvážené
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Každá platňa má jedinečný čiarový kód
Zhoda metodiky s normou:
2540D
Názov filtra: 934-AH RTU
Typ filtra: Filter zo sklených vlákien
Sklené mikrovláknové filtre bez pojiva, stupeň GF/C RTU, Whatman
Použitie:
Filtre na analýzu celkového obsahu suspendovaných, rozpustených a prchavých tuhých látok
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Pripravené na použitie: vopred premyté, vysušené, ochladené a odvážené
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Certifikovaná strata hmotnosti < 0,017 mg/cm2 
Zhoda metodiky s normou:
EN 872
Názov filtra:GF/C RTU
Typ filtra: Filter zo sklených vlákien
Demonštrácia sklených mikrovláknových filtrov, 934-AH™ RTU, Whatman
Chemická analýza
Chemická analýza sa bežne vykonáva pomocou analytických prístrojov. Filtrácia vzoriek vody pred analýzou je overeným postupom na odstránenie nežiaducich častíc z analýzy a na ochranu citlivých prístrojov pred potenciálne škodlivými zlúčeninami.
V tejto časti nájdete filtre na:
  • stanovenie rozpustených ťažkých kovov (striekačkové filtre GD/XP™, vstavané filtre Polydisc™ GW a Polycap™ GW),
  • prípravu vzoriek rozpustených iónov (striekačkový filter Anotop™ IC),
  • stanovenie rozpusteného organického uhlíka (DOC) (striekačkový filter Puradisc™ Aqua 30).
Striekačkové filtre, GD/XP™, Whatman
Použitie:
Analýza rozpustených ťažkých kovov
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na vzorky s obtiažnou filtráciou
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Vhodné na analýzu stopových podielov kovov
Názov filtra:
GD/XP™
Typ filtra:
STRIEKAČKOVÉ FILTRE
Vstavané filtre, Polydisc™ GW, Whatman
Použitie:
Analýza rozpustených ťažkých kovov
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na vzorky podzemnej vody
Názov filtra:
POLYDISC™ GW
Typ filtra:
Vstavané FILTRE
Kapsuly na odber vzoriek podzemnej vody, Polycap™ GW, Whatman
Použitie:
Analýza rozpustených ťažkých kovov
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na vzorky podzemnej vody
Názov filtra:
POLYCAP™ GW
Typ filtra:
Vstavané FILTRE
Striekačkové filtre, Anotop™, Whatman
Použitie:
Analýza rozpustených iónov
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Certifikované a garantované nízke hladiny extrahovania aniónov
Názov filtra:
ANOTOP™ IC
Typ filtra:
STRIEKAČKOVÉ FILTRE
Striekačkové filtre, Puradisc™ Aqua 30, Whatman
Použitie:
Analýza rozpusteného organického uhlíka
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Vopred premyté
Názov filtra:
PURADISC™ AQUA30
Typ filtra:
STRIEKAČKOVÉ FILTRE
HPLC/UHPLC a ďalšie analytické techniky
HPLC/UHPLC a ďalšie analytické techniky
Ak chcete chrániť svoje prístroje a vzorku, použite nasledujúce filtre:
Striekačkové filtre, SPARTAN™, Whatman
Použitie:
Nízky obsah tuhých látok
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Certifikované na účely HPLC
Názov filtra:
SPARTAN
Typ filtra:
STRIEKAČKOVÉ FILTRE
Striekačkové filtre, Puradisc™, Whatman
Použitie:
Nízky obsah tuhých látok
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Široká škála membrán, veľkostí a priemerov pórov
Názov filtra:
PURADISC
Typ filtra:
STRIEKAČKOVÉ FILTRE
Striekačkové filtre, GD/X™, Whatman
Použitie:
Vzorky s obtiažnou filtráciou
Dôležitá vlastnosť č. 1:
S predfiltrom zo sklených vlákien
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Tri až sedemkrát väčší objem vzorky ako v prípade štandardných striekačkových filtrov
Názov filtra:
GD/X
Typ filtra:
STRIEKAČKOVÉ FILTRE
Striekačkové filtre, GD/XP™, Whatman
Použitie:
Vzorky s obtiažnou filtráciou
Dôležitá vlastnosť č. 1:
S polypropylénovým predfiltrom
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Minimalizácia hladín iónových extrahovateľných látok
Názov filtra:
GD/XP
Typ filtra:
STRIEKAČKOVÉ FILTRE
Filtre bez striekačky, Mini-UniPrep™ G2
Použitie:
Autosamplery HPLC/GC
Dôležitá vlastnosť č. 1:
„Všetko v jednom“ – filter a vialka autosamplera
Dôležitá vlastnosť č. 2:
So SKLENENOU vialkou atosamplera
Názov filtra:
MINIUNIPREP G2
Typ filtra:
FILTRE BEZ STRIEKAČKY
Filtre bez striekačky, Mini-UniPrep™
Použitie:
Autosamplery HPLC/GC
Dôležitá vlastnosť č. 1:
„Všetko v jednom“ – filter a vialka autosamplera
Dôležitá vlastnosť č. 2:
S PLASTOVOU vialkou autosamplera
Názov filtra:
MINIUNIPREP
Typ filtra:
FILTRE BEZ STRIEKAČKY
Analytická vedecká správa
Demonštrácia striekačkového filtra Whatman GD/X™
Demonštrácia Whatman Mini-UniPrep™
Mikrobiologická analýza
Súvisiace položky
Spoločnosť VWR vám môže poskytnúť kompletný produktový rad spotrebného materiálu, vybavenia a reagencií na analýzu životného prostredia. Použite nástroj na vyhľadávanie na našej domovskej stránke alebo sa obráťte na miestneho obchodného zástupcu.
Kontakt
Nahor
Filtre Whatman™ na testovanie vzduchu
Monitorovanie kvality vzduchu sa stáva čoraz dôležitejšie kvôli prítomnosti vysokého množstva znečisťujúcich látok v ovzduší. Zdroje emisií môžu byť prirodzené alebo dôsledkom priemyslu, poľnohospodárstva, či dopravy. Mimoriadne jemné častice (UFP) sa stali kľúčovou oblasťou záujmu monitorovania životného prostredia a súvisiacich štúdií, keďže sa ukázalo, že majú potenciálne významný vplyv na kvalitu ovzdušia a zdravie.
Je nutné monitorovať aj ťažké kovy, organické a anorganické chemikálie, ako sú ozón, prchavé organické uhľovodíky, SO2, NO2, CO, benzoát alebo azbest.
Značka Whatman™ vám dokáže poskytnúť špecializované filtre na manuálne aj automatizované monitorovanie častíc; na odber vzoriek v bežných alebo agresívnych prostrediach; na testovanie rádioaktivity, kovov alebo azbestu.
Vyberte si spomedzi 13 rôznych typov filtrov Whatman™ na testovanie vzoriek vzduchu:
  • PM2,5
  • GF/A
  • EPM 2000
  • GF10
  • Membrány TE
  • Filtre z kremenných vlákien QM-A
  • Filtre z kremenných vlákien QM-H
  • Kremenné patróny QM-A
  • Kremenné patróny QM-H
  • Sklené mikrovláknové kotúče
  • WME
  • Membrány Nucleopore™
  • Membrány Cyclopore™
Analýza častíc
Manuálny odber vzoriek v bežných prostrediach
Sklené mikrovláknové filtre s pojivom, trieda GF 10, Whatman
Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (bežné prostredie)
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Mimoriadna mechanická stabilita
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 180 °C
Názov filtra:
GF10
Typ filtra:
FILTRE ZO SKLENÝCH VLÁKIEN
Extrakčné patróny, Whatman
Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (bežné prostredie)
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na plyny z komínov
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 500 °C
Názov filtra:
PATRÓNY ZO SKLENÝCH VLÁKIEN
Typ filtra:
PATRÓNY ZO SKLENÝCH VLÁKIEN
Membránové filtre, PTFE, sortiment TE, Whatman
Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (bežné prostredie)
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Vysoká chemická kompatibilita
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Nízka chemická interferencia pozadia
Názov filtra:
TE PTFE
Typ filtra:
MEMBRÁNOVÉ PTFE FILTRE
Sklené mikrovláknové filtre bez pojiva, stupeň GF/A, Whatman
Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (bežné prostredie)
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na gravimetrické stanovenie, PM10
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Vysoká prietoková rýchlosť
Názov filtra:
GF/A
Typ filtra:
FILTRE ZO SKLENÝCH VLÁKIEN
Sklené mikrovláknové filtre na odber vzoriek vzduchu, stupeň EPM 2000, Whatman
Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (bežné prostredie)
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na gravimetrické stanovenie, PM10
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Používa sa vo vysokoobjemovom zariadení na odber vzoriek vzduchu PM-10
Názov filtra:
EPM2000
Typ filtra:
FILTRE ZO SKLENÝCH VLÁKIEN
Membránové filtre na odber vzoriek vzduchu, PTFE, stupeň PM 2,5, Whatman
Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (bežné prostredie)
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na stanovenie stupňa PM 2,5. Vysoká chemická kompatibilita
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Nízka chemická interferencia pozadia
Zhoda metodiky s normou:
EPA PM 2,5 (požiadavky 40 CFR, časť 50, príloha L)
Názov filtra:
PM 2,5 PTFE
Typ filtra:
MEMBRÁNOVÉ PTFE FILTRE
Manuálny odber vzoriek v agresívnych prostrediach
Kremenné mikrovláknové filtre na odber vzoriek vzduchu, stupeň QM-A, Whatman
Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (agresívne prostredie)
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na plyny z komínov. Kremeň vysokej čistoty.
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 800 °C
Názov filtra:
QM-A
Typ filtra:
FILTRE Z KREMENNÝCH VLÁKIEN
Filtre na odber vzoriek z kremeňa vysokej čistoty, stupeň QM-H, Whatman
Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (agresívne prostredie)
Dôležitá vlastnosť č. 1:
100 % čistý kremeň
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 900 °C
Typ filtra:
QM-H
Typ filtra:
FILTRE Z KREMENNÝCH VLÁKIEN
Extrakčné patróny, vysoká čistota, kremeň, Whatman
Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (agresívne prostredie)
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Kremeň vysokej čistoty. Na plyny z komínov.
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 800 °C
Názov filtra:
PATRÓNY Z KREMENNÝCH VLÁKIEN
Typ filtra:
PATRÓNY Z KREMENNÝCH VLÁKIEN
Automatizovaný odber vzoriek
Sklené mikrovláknové filtre s pojivom, trieda GF 10, Whatman
Použitie:
Automatizovaný odber vzoriek častíc z ovzdušia
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Mimoriadna mechanická stabilita
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 180 °C
Názov filtra:
KOTÚČE GF10
Typ filtra:
SKLENÉ MIKROVLÁKNOVÉ KOTÚČE
Odber vzoriek na analýzu rádioaktivity a kovov
Sklené mikrovláknové filtre bez pojiva, stupeň GF/A, Whatman
Použitie:
Odber vzoriek rádioaktívneho znečistenia vzduchu
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Vhodné na absorpciu rádioaktívneho jódu
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Vysoká prietoková rýchlosť
Názov filtra:
GF/A
Typ filtra:
FILTRE ZO SKLENÝCH VLÁKIEN
Filtračné papiere na špecifické použitie, stupeň 72, Whatman
Použitie:
Odber vzoriek rádioaktívneho znečistenia vzduchu
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Vhodné na absorpciu rádioaktívneho jódu
Názov filtra:
Stupeň 72
Typ filtra:
FILTRAČNÝ PAPIER ZO SKLENÝCH VLÁKIEN/CELULÓZY
Filtre na stanovenie kovových častíc v prostredí
Membránové filtre, zmiešaný ester celulózy, Whatman
Použitie:
Filtre na stanovenie kovových častíc v prostredí
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Dobrá rýchlosť prietoku a odolnosť
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Široká škála poréznosti
Názov filtra:
MCE
Typ filtra:
MEMBRÁNOVÉ MCE FILTRE
Chemická analýza
Monitorovanie znečistenia vzduchu spôsobeného komínmi, kanalizáciou a aerosólmi vyžaduje filter, ktorý dokáže odolávať chemicky nepriaznivým podmienkam a vysokým teplotám. Na toto použitie sa vyžaduje aj vysoká čistota.
Filtre na analýzu ťažkých kovov
Kremenné mikrovláknové filtre na odber vzoriek vzduchu, stupeň QM-A, Whatman
Použitie:
Analýza ťažkých kovov
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Kremeň vysokej čistoty
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 800 °C
Názov filtra:
QM-A
Typ filtra:
FILTRE Z KREMENNÝCH VLÁKIEN
Filtre na odber vzoriek z kremeňa vysokej čistoty, stupeň QM-H, Whatman
Použitie:
Analýza ťažkých kovov
Dôležitá vlastnosť č. 1:
100 % čistý kremeň
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 900 °C
Typ filtra:
QM-H
Typ filtra:
FILTRE Z KREMENNÝCH VLÁKIEN
Sklené mikrovláknové filtre na odber vzoriek vzduchu, stupeň EPM 2000, Whatman
Použitie:
Analýza ťažkých kovov
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Podrobná chemická analýza stopových znečisťujúcich látok
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Používa sa vo vysokoobjemovom zariadení na odber vzoriek vzduchu PM-10
Názov filtra:
EPM2000
Typ filtra:
FILTRE ZO SKLENÝCH VLÁKIEN
Extrakčné patróny, vysoká čistota, kremeň, Whatman
Použitie:
Analýza ťažkých kovov
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Kremeň vysokej čistoty. Vhodné na extrakciu rozpúšťadiel a odber vzoriek vzduchu.
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 800 °C
Názov filtra:
PATRÓNY Z KREMENNÝCH VLÁKIEN
Typ filtra:
PATRÓNY Z KREMENNÝCH VLÁKIEN
Filtre na iné organické alebo anorganické chemikálie
Sklené mikrovláknové filtre bez pojiva, stupeň GF/A, Whatman
Použitie:
Iné organické alebo anorganické chemikálie
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Vysoká prietoková rýchlosť
Názov filtra:
GF/A
Typ filtra:
FILTRE ZO SKLENÝCH VLÁKIEN
Membránové filtre, PTFE, sortiment TE, Whatman
Použitie:
Iné organické alebo anorganické chemikálie
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Zvýšená odolnosť do agresívnych prostredí pri testovaní
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Vysoká chemická kompatibilita
Typ filtra:
TE PTFE
Typ filtra:
MEMBRÁNOVÉ PTFE FILTRE
Kremenné mikrovláknové filtre na odber vzoriek vzduchu, stupeň QM-A, Whatman
Použitie:
Iné organické alebo anorganické chemikálie
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Kremeň vysokej čistoty
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 800 °C
Názov filtra:
QM-A
Typ filtra:
FILTRE Z KREMENNÝCH VLÁKIEN
Filtre na odber vzoriek z kremeňa vysokej čistoty, stupeň QM-H, Whatman
Použitie:
Iné organické alebo anorganické chemikálie
Dôležitá vlastnosť č. 1:
100 % čistý kremeň
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 900 °C
Názov filtra:
QM-H
Typ filtra:
FILTRE Z KREMENNÝCH VLÁKIEN
Extrakčné patróny, vysoká čistota, kremeň, Whatman
Použitie:
Iné organické alebo anorganické chemikálie
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Kremeň vysokej čistoty. Vhodné na extrakciu rozpúšťadiel a odber vzoriek vzduchu.
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 800 °C
Typ filtra:
PATRÓNY Z KREMENNÝCH VLÁKIEN
Typ filtra:
PATRÓNY Z KREMENNÝCH VLÁKIEN
Analýza azbestu
Súvisiace položky
Spoločnosť VWR vám môže poskytnúť kompletný produktový rad spotrebného materiálu, vybavenia a reagencií na analýzu životného prostredia. Použite nástroj na vyhľadávanie na našej domovskej stránke alebo sa obráťte na miestneho obchodného zástupcu.
Kontakt
Nahor
Filtre Whatman™ na testovanie pôdy
Z enviromentálneho hľadiska tvorí pôda spolu s vodou, ovzduším a živými organizmami primárny prvok ekosystému, a preto ju treba zachovať a chrániť pred možnými degradačnými javmi. Na druhej strane používanie hnojív pri poľnohospodárskej činnosti je silným prostriedkom na zvýšenie produktivity pôdy a teda výnosov plodín.
Analýza vzoriek pôdy si vyžaduje prvotnú extrakciu chemických zlúčením z matrice pomocou tepelnej modulácie a koncentrácie. Vo vzorkách pôdy sa musí stanoviť obsah dusíka, pesticídov, fosforu, zadržaných tuhých látok a čírych roztokov, pH. Značka Whatman™ vám dokáže poskytnúť správny výrobok na každý z týchto testov.
Vyžiadajte si filtre Whatman na testovanie PÔDY
Analýza dusíka Kjeldahlovou metódou
Analýza dusíka Kjeldahlovou metódou
Obsah dusíka v pôde sa štandardne vykonáva Kjeldahlovými technikami, súčasťou ktorých je ober vzoriek presného množstva pôdy pred prenosom do mineralizačnej skúmavky. Pri tomto spôsobe je potrebné použiť navažovacie lodičky Whatman™ s nízkym obsahom dusíka a následne prefiltrovať vzorku pomocou kvalitatívneho papiera.
Kvalitatívne filtračné papiere, štandardné stupne, stupeň 4 a 4V, Whatman
Použitie:
Analýza dusíka Kjeldahlovou metódou
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na filtráciu vzorky pred analýzou
Názov filtra:
Stupeň 4
Typ filtra:
FILTRAČNÝ PAPIER
Kjeldahlove navažovacie lodičky, Whatman
Použitie:
Analýza dusíka Kjeldahlovou metódou
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Nízky obsah dusíka
Typ filtra:
Stupeň 609
Typ filtra:
NAVAŽOVACIE LODIČKY
Soxhletova extrakcia
Napríklad pred analýzou plynovou chromatografiou (GC) sa môžu vzorky pôdy pripraviť použitím Soxhletovej extrakcie alebo mikrovlnnej mineralizácie. Na túto techniku sa vo veľkej miere používajú extrakčné patróny. Ak chcete odstrániť jemné častice a chrániť svoj prístroj na GC, použite špecifické striekačkové filtre.
Extrakčné patróny, Whatman
Použitie:
Soxhletova extrakcia
Názov filtra: BUNKOVÉ PATRÓNY
Typ filtra: CELULÓZOVÉ PATRÓNY
Spektrofotometria a chromatografia
Väčšina testov na stanovenie obsahu stopových prvkov je založená na extrakcii pôdy a meraní koncentrácie stopových prvkov v kvapalnej fáze bez obsahu pôdy, napríklad pomocou induktívne viazanej plazmovej atómovej emisnej spektometrie (ICP-AES). Vzorka sa potom zvyčajne musí prefiltrovať cez kvalitatívny filtračný papier alebo filter zo sklených vlákien, čím sa zabezpečí, že neblokuje nebulizéry ani nebude interferovať so vstrekovaním do analytického prístroja. Ak sa vzorka mineralizuje pomocou lúčavky kráľovskej, môže sa prefiltrovať cez bezpopolnatý filtračný papier.
Striekačkové filtre, SPARTAN™, Whatman
Použitie:
Spektrofotometria a chromatografia
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Certifikované na účely HPLC
Názov filtra:
SPARTAN
Typ filtra:
Filter zo sklených vlákien
Striekačkové filtre, Puradisc™, Whatman
Použitie:
Spektrofotometria a chromatografia
Dôležitá vlastnosť č. 1:
Široká škála membrán, veľkostí a priemerov pórov
Názov filtra:PURADISC
Typ filtra:Filter zo sklených vlákien
Striekačkové filtre, GD/X™, Whatman
Použitie:
Spektrofotometria a chromatografia
Dôležitá vlastnosť č. 1:
So súčasťou na prvotnú filtráciu s filtrom zo sklených vlákien
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Tri až sedemkrát väčší objem vzorky ako v prípade štandardných striekačkových filtrov
Názov filtra:
GD/X
Typ filtra:
Striekačkové filtre
Striekačkové filtre, GD/XP™, Whatman
Použitie:
Vzorky s obtiažnou filtráciou
Dôležitá vlastnosť č. 1:
S polypropylénovým predfiltrom
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Minimalizácia hladín iónových extrahovateľných látok
Názov filtra:
GD/XP
Typ filtra:
Striekačkové filtre
Filtre bez striekačky, Mini-UniPrep™ G2, Whatman
Použitie:
Spektrofotometria a chromatografia
Dôležitá vlastnosť č. 1:
„Všetko v jednom“ – filter a vialka do autosamplera
Dôležitá vlastnosť č. 2:
So SKLENENOU vialkou do atosamplera
Názov filtra:
MINIUNIPREP G2
Typ filtra:
Filter zo sklených vlákien
Filtre bez striekačky, Mini-UniPrep™, Whatman
Použitie:
Spektrofotometria a chromatografia
Dôležitá vlastnosť č. 1:
„Všetko v jednom“ – filter a vialka do autosamplera
Dôležitá vlastnosť č. 2:
S PLASTOVOU vialkou do autosamplera
Názov filtra:
MINIUNIPREP
Typ filtra:
Filter zo sklených vlákien
Demonštrácia striekačkového filtra Whatman GD/X™
Demonštrácia Whatman Mini-UniPrep™
Kolorimetria na analýzu fosforu
Prostredníctvom testovania fosforu v pôde možno stanoviť množstvo hnojiva s obsahom fosforu potrebného na dosiahnutie maximálneho rastu rastlín. Na stanovenie obsahu fosforu v pôde sa pôda extrahuje chemickým roztokom a obsah fosforu v extrakte sa meria pomocou kolorimetrie. Pred analýzou sa štandardne vyžaduje filtrácia extraktu cez kvalitatívny filtračný papier. Ak sa na stanovenie koncentrácie fosforu používa automatizovaná metóda, môže byť potrebný filtračný papier, ktorý je odolný voči kyselinám.
Kvantitatívne filtračné papiere, bezpopolnaté stupne, stupeň 41, Whatman
Použitie:
Kolorimetria na analýzu fosforu
Názov filtra: Stupeň 41
Typ filtra: FILTRAČNÝ PAPIER
Analýza pH
pH pôdy je mimoriadne dôležité ako miera, ktorá vyjadruje viazanie minerálnych látok. Niektoré rastliny majú veľmi špecifické požiadavky na pH. Existuje mnoho rôznych spôsobov merania pH pôdy. Použitie lakmusového/pH papierika je rýchlym a cenovo nenáročným spôsobom na testovanie pH pôdy, ak nemáte k dispozícii pH meter alebo ak nepotrebujete hodnoty s vysokou presnosťou. Pri príprave vzorky pôdy použite navažovací papier na odváženie pôdy ešte predtým, ako pridáte do vzorky vodu. Na odstránenie nadbytočných častíc zo suspenzie môžete použiť filtračné papiere.
Indikátorové pH papieriky, Whatman
Použitie:
Analýza pH
Dôležitá vlastnosť č. 2:
Univerzálne indikátory
Názov filtra:
PHANPEHA
Typ filtra:
INDIKÁTOROVÉ PAPIERIKY
Filtre Whatman™ na klarifikáciu vzoriek a retenciu tuhých látok
Rôzne testovacie metódy vyžadujú, aby sa kvapalné zložky roztoku pred analýzou oddelili od suspendovaných tuhých látok. Spoločnosť GE ponúka široký výber celulózových filtračných papierov s rôznou úrovňou prietoku, zaťažiteľnosti a chemickej odolnosti na podporu týchto aplikácií.
Papierové filtre: Sprievodca výberom
Súvisiace položky
Spoločnosť VWR vám môže poskytnúť kompletný produktový rad spotrebného materiálu, vybavenia a reagencií na analýzu životného prostredia. Použite nástroj na vyhľadávanie na našej domovskej stránke alebo sa obráťte na miestneho obchodného zástupcu.
Kontakt