Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Splash heads, with sinter, Quickfit®
Dodávateľ: SciLabware
Quickfit®
BIBBSH16/19EA 583 EUR InStock
BIBBSH16/19 BIBBSH16/24
Splash heads, with sinter, Quickfit®
Distillation Components Distillation Heads
For use with rotary evaporators.
  • Prevents possible contamination of the condenser from 'bumping' solvents
  • Features a coarse porosity 1 sinter to reduce carry over
  • Splash heads feature a 29/32 socket
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo