Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Electric Bunsen burner, BA6101
Dodávateľ: Cole-Parmer
451-0164EA 891 EUR InStock
451-0164 ELETBA6101X1 451-0165 451-0000
Electric Bunsen burner, BA6101
Heaters Gas Burners
This electric bunsen burner is ideal for heating test tubes, crucibles, flasks and beakers regardless of their shape. Radiation is directed upwards to a focal point. Low power consumption (400 W).
  • Top cowl deflects heat away from the users hand
  • Air circulation from vented housing ensures base is cool enough to be held during operation
  • Conical shaped heating element directs radiant heat to the top cavity
Objednávacie informácie: Available with and without recommended MC5 controller.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo