Chcete sa opäť prihlásiť?
Beaker cups, medicine
Dodávateľ: Sarstedt
PP, translucent.
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Available in different colours
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With embossed scale.
OBJEDNAŤ
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Kapacita Výška Ext.Ø Farba Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
30 ml 41 mm 37 mm Natural 3.750 SARS75.1337.500 Blocked
30 ml 41 mm 37 mm Red 3.750 SARS75.1337.502
30 ml 41 mm 37 mm Yellow 3.750 SARS75.1337.504 Blocked
30 ml 41 mm 37 mm Green 3.750 SARS75.1337.505
30 ml 41 mm 37 mm Blue 3.750 SARS75.1337.506
Blocked Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
DOPLNKY
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Accessories
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Lid for beaker 30 ml capacity 3.750 SARS76.1340.500 Blocked
Lid for beaker 30 ml capacity 3.750 SARS76.1340.560
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo