Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Ferrules for gas chromatography
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
MANA708308EA 53.2 EUR InStock
MANA708308 MANA708353 MANA706246 MANA708354 MANA708355
Ferrules for gas chromatography
Fittings
Ferrules for the connection of capillary GC columns.
  • Graphite ferrules provide a temperature stability up to 450 °C
  • Vespel ferrules with 40% graphite have a temperature stability up to 400 °C
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo