Tlačiť
Counting chamber, Bürker-Türk
Dodávateľ: Karl Hecht
HECH40444702EA 48.11 EUR
HECH40444702
Counting chamber, Bürker-Türk
Sklíčka mikroskopická a krycí Komůrky počítací
Double ruling chambers for blood tests and urine analysis
  • Groups of squares in the corners divided by double lines
  • Overall size and the central square correspond to the Neubauer ruling