Tlačiť
Micro pipettes, disposable, with ring mark
Dodávateľ: Hecht
HECH40555027EA 31.55 EUR
HECH40555027 HECH40555015 HECH40555003 HECH40555021
Micro pipettes, disposable, with ring mark
Pipety Mikrokapiláry
Disposable micro pipettes with ring mark.
  • Calibrated to contain 'In'
  • Colour-coded
Certifikácie: DIN ISO 7550