Chcete sa opäť prihlásiť?
Sign and label printer, BBP™33
Dodávateľ: Brady
BBP™
A PC based benchtop printer that can print signs or labels up to 101,6 mm wide. Suitable for many applications including safety, facility and lean/5S applications and die-cut materials for wire, laboratory or general identification.
  • Single colour printing, 300 dpi, on continuous or die-cut labels with built-in cutter
  • The printer “reads” critical information from the inserted cartridges and automatically sets up the correct label parameters in the Brady software
  • Intuitive multiple language user interface, so 'type in' and print without wasting labels
  • Fast and effortless material changeovers
  • Very wide range of label types and materials available
BBP™33 printer and laboratory label kit
Laboratory kit is supplied with BBP™33 sign and label printer, LabelMark™ software, 1× roll of polyester labels (white, 22,86×22,86 mm), 1× roll of self-laminating polyester labels (white, 25,40×15,24 mm) and 1× black heavy-duty ink ribbon.
BBP™33 printer and CLP/GHS label kit
CLP/GHS kit is supplied with BBP™33 sign and label printer, MarkWare™ software, 3× roll ofCLP/GHS preprinted chemical labels (1 and 2 diamonds), 1× roll of continuous polyester labels (57 mm×30,4 m) and 1× black heavy-duty ink ribbon.
OBJEDNAŤ
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
BBP™33 printer and software packages
Opis Š × H × V Hmotnosť Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
BBP™33, 300 dpi 230×304×241 mm 5,3 kg 1 116-0352
BBP™33 printer and laboratory label kit
Opis Š × H × V Hmotnosť Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
BBP™33 Laboratory label kit, EU-plug 230×304×241 mm 5,3 kg 1 KIT 116-0330 Unavailable
Ribbons
Opis Pk Farba Dĺžka Číslo v katalógu VWR Množstvo
Ribbon B30-R6400, length 60,9 metres 1 Black 60,9 m BRDY143118
unavailable Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
DOPLNKY
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Accessories
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Media wipes (5 packs) 1 BRDY142114
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo