Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Cation exchange HPLC columns, Bio MAb
Dodávateľ: Agilent
HEWL5190-2419EA 1900 EUR InStock
HEWL5190-2419 HEWL5190-2403 HEWL5190-2413 HEWL5190-2405 HEWL5190-2420 HEWL5190-2406 HEWL5190-2407 HEWL5190-2415 HEWL5190-2411 HEWL5190-2412 HEWL5190-2414
Cation exchange HPLC columns, Bio MAb
Chromatography Columns
These HPLC columns feature a unique resin specifically designed for providing higher resolution with smaller particles and charge based separations of monoclonal antibodies.
  • A packing support composed of a rigid, spherical, highly cross-linked polystyrene divinylbenzene (PS/DVB) non-porous bead
  • Particles grafted with a hydrophilic, polymeric layer, virtually eliminating non-specific binding of antibody proteins
  • Particles use a different process to layer the weak cation exchange phase to the particle making it a higher density
  • Its thorough characterisation of monoclonal antibodies includes the identification and monitoring of acidic and basic isoforms
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo