Tlačiť
Hľadali ste: Sorbenty pro SPE
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (7061-00)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: SPE sorbent pro čištění kolon. Vhodné pro stanovení indexu uhlíkovodíkového oleje podle ISO 9377-2 a NEN 5733.
Merná jednotka: 1 * 100 g
Certifikáty
Dodávateľ: G BIOSCIENCES
Opis: These cross-linking agents contain at least two reactive groups that are reactive towards numerous groups, including sulphydryls, amines and carbohydr...
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Opis: The high purity CHROMABOND® adsorbents can be used for a self-filling of SPE columns or further analytical applications.
Dodávateľ: VARIAN
Opis: PL-TMT MP resin, >0,6 mmol/g, 100 Å, 150 - 300 µm, 1 g
Katalógové číslo: (VARIPL3476-6689)
Dodávateľ: VARIAN
Opis: PL-FMPB resin, 1% DVB, 1,4 mmol/g, 150 - 300 μm, 1 kg
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VARIAN
Opis: Bondesil™ C18 bulk sorbent, 120 µm
Dodávateľ: VARIAN
Opis: PL-Wang resin, 1% DVB, 0,9 mmol/g, 75 - 150 μm, 1 kg
Dodávateľ: VARIAN
Opis: Aminomethylstyrene resin is a particularly versatile material suitable for the attachment of a variety of spacers, handles and linkers (for use in sol...
Dodávateľ: VARIAN
Opis: Strongly basic anion exchanger, Cl⁻ form. Moist, light yellow spherules.
Dodávateľ: VARIAN
Opis: This macroporous polystyrene product has a much higher loading compared to conventional functionalised silica SPE media and is compatible with all pol...
Dodávateľ: VARIAN
Opis: PL-CMS resin, 1% DVB, 0,6 mmol/g, 75 - 150 μm, 1 kg
Dodávateľ: VARIAN
Opis: Hydromatrix™ bulk material
Dodávateľ: VARIAN
Opis: PL Cl-Trt-Cl resin, 1% DVB, 1,4 mmol/g, 75 - 150 µm, 1 kg
Dodávateľ: VARIAN
Opis: PL-Rink resin, 1% DVB, 0,7 mmol/g, 75 - 150 μm, 100 g
Dodávateľ: VARIAN
Opis: PL-HCO₃ MP resin, 1,8 mmol/g, 100 Å, 150 - 300 μm, 100 g
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom