Chcete sa opäť prihlásiť?
Multi-channel pipettes, manual, with LTS™ and RFID tag, Pipet-Lite™ XLS
Dodávateľ: Mettler-Toledo
Pipet-Lite™ XLS™
This ergonomic manual pipette with comfortable handle ensures light and smooth operation and significantly reduce the risk of repetitive strain injuries. Tip shaft options included low-force LTS for improved ergonomics and universal-fit.
  • Light spring forces and low-drag seals, coupled with Magnetic Assist technology, provide low plunger forces
  • Patented LTS tip and nozzle design make mounting multi-channel tips easy
  • Finger hook allows the hand to relax between pipetting cycles
  • Silicone shock absorber in the tip ejector provides extra thumb protection by cushioning tip ejection impact
  • LTS versions reduce tip ejection forces to only 0,6 kg
  • Autoclavable (shaft and tip ejector)
OBJEDNAŤ
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
8-Channel
Kapacita Delenie Presnosť Nepresnosť S Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 - 10 µl 0,02 µl ±2,5 (for 1 µl); ±1,5 (for 5 µl), ±1,0 (for 10 µl) % ≤1,2 (1 µl); ≤0,6 (5 µl), ≤0,4 (10 µl) % LTS™ + RFID tag 1 RAINL8-10XLS
5 - 50 µl 0,05 µl ±3,5 (for 5 µl); ±1,2 (for 25 µl), ±0,8 (for 50 µl) % ≤1,5 (5 µl); ≤0,4 (25 µl), ≤0,2 (50 µl) % LTS™ + RFID tag 1 RAINL8-50XLS
20 - 200 µl 0,2 µl ±2,5 (for 20 µl); ±0,8 (for 100 µl), ±0,8 (for 200 µl) % ≤1,0 (20 µl); ≤0,25 (100 µl), ≤0,15 (200 µl) % LTS™ + RFID tag 1 RAINL8-200XLS
20 - 300 µl 0,5 µl ±2,5 (for 20 µl); ±0,8 (for 150 µl), ±0,8 (for 300 µl) % ≤1,0 (20 µl); ≤0,25 (150 µl), ≤0,15 (300 µl) % LTS™ + RFID tag 1 RAINL8-300XLS
100 - 1200 µl 2,0 µl ±3,6 (for 100 µl); ±0,8 (for 600 µl), ±0,8 (for 1200 µl) % ≤0,2 (600 µl); ≤0,15 (1200 µl) % LTS™ + RFID tag 1 RAINL8-1200XLS Unavailable
12-Channel
Kapacita Delenie Presnosť Nepresnosť S Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 - 10 µl 0,02 µl ±2,5 (for 1 µl); ±1,5 (for 5 µl), ±1,0 (for 10 µl) % ≤1,2 (1 µl); ≤0,6 (5 µl), ≤0,4 (10 µl) % LTS™ + RFID tag 1 RAINL12-10XLS
20 - 200 µl 0,2 µl ±2,5 (for 20 µl); ±0,8 (for 100 µl), ±0,8 (for 200 µl) % ≤1,0 (20 µl); ≤0,25 (100 µl), ≤0,15 (200 µl) % LTS™ + RFID tag 1 RAIN17011836
2 - 20 µl 0,02 µl ±7,5 (for 2 µl); ±1,5 (for 10 µl), ±1,0 (for 20 µl) % ≤2,0 (2 µl); ≤0,5 (10 µl), ≤0,3 (20 µl) % LTS™ + RFID tag 1 RAINL12-20XLS
5 - 50 µl 0,05 µl ±3,5 (for 5 µl); ±1,2 (for 25 µl), ±0,8 (for 50 µl) % ≤1,5 (5 µl); ≤0,4 (25 µl), ≤0,2 (50 µl) % LTS™ + RFID tag 1 RAINL12-50XLS
20 - 300 µl 0,5 µl ±2,5 (for 20 µl); ±0,8 (for 150 µl), ±0,8 (for 300 µl) % ≤1,0 (20 µl); ≤0,25 (150 µl), ≤0,15 (300 µl) % LTS™ + RFID tag 1 RAINL12-300XLS
100 - 1200 µl 2,0 µl ±3,6 (for 100 µl); ±0,8 (for 600 µl), ±0,8 (for 1200 µl) % ≤0,2 (600 µl), ≤0,15 (1200 µl) % LTS™ + RFID tag 1 RAINL12-1200XLS Unavailable
100 - 1200 µl 2,0 µl ±3,6 (for 100 µl); ±0,8 (for 600 µl), ±0,8 (for 1200 µl) % ≤0,2 (600 µl), ≤0,15 (1200 µl) % LTS™ + RFID tag 1 RAIN17011835
unavailable Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
DOPLNKY
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Accessories
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Adapter for Hang-Ups and carousel stand, for use with electronic and multi channel pipettes 3 RAINHU-A3
Carousel stand, white, for 7 pipettes with fingerhook, for Pipet-Lite™ XLS™, Pos-D, and Pipetman pipettes 1 613-4662
Double-sided adhesive disk, compatible with HU-M3, for permanent mounting of magnetic hang-ups 1 RAIN6200-399
Filters for 20 ml pipettes 100 RAIN17001951
Filters for 5 and 10 ml pipettes 100 RAIN6190-164
Hang-Ups, with magnet, individual 3 613-4724
Shelf Hang-Ups, without magnet, shelf bracket 3 613-4725
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo