Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Blood bank refrigerators
Dodávateľ: REVCO TECHNOLOGIES
Revco®
REVCREB2304VEA 0 EUR InStock
REVCREB2304V REVCREB3004V REVCREB5004V REVCREB1204V REVCREB404V
Blood bank refrigerators
Refrigerators
These blood bank refrigerators store whole blood and blood components.
  • Second cabinet temperature probe
  • Keyed on/off switch with setpoint security
  • Built-in chart recorder and remote alarm contacts
  • Heat-free defrost for maximum temperature uniformity
  • Scratch-resistant painted chamber and cabinet material
  • Bright LED interior lighting and optional 4 to 20 mA output
The features include microprocessor control systems, positive airflow systems, industrial-quality cabinet construction with adjustable levelling feet and extra-strength refrigeration compressors designed for industrial, clinical and scientific use.
The complete selection of +4 °C refrigerators feature simplified push-button alarm test functions and reliable, field-proven refrigeration systems. The forced air circulation for uniform temperature and fast door opening recovery is present.
The other features include 1” (25 mm) insulated access port, four casters for easy mobility among which front two are lockable and stainless steel, full extendable and adjustable drawers (optional shelves).
Certifikácie: The refrigerators meet the strict AABB, ANRC and FDA requirements. DIN 58371 compliant for 326, 659 and 826 litres capacity units.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
PRÍSLUŠENSTVO
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo