Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Z dôvodu údržby systému, informácie o cenách a dostupnosti produktov nebudú dostupné od soboty 01:00 hodiny do pondelka do 00:30 hodiny. Objednávky budú spracúvane po dokončení údržby.
Pharmacy refrigerators
Dodávateľ: REVCO TECHNOLOGIES
Revco®
REVCRPR5004VEA 0 EUR InStock
REVCRPR5004V REVCRPR1204V REVCRPR2304V REVCRPR3004V REVCRPR2304D
Pharmacy refrigerators
Refrigerators
These Pharmacy refrigerators delivers stable temperature control over a range of +1°C to +8°C. It is configured easily for accurate storage and retrieval of pharmacy products.
  • Keyed on/off switch with setpoint security
  • Advanced defrost sensor manages the defrost cycle, minimizing frost buildup
  • Feature full extension stainless-steel roll-out drawers
  • Spring-loaded, self closing doors with 90° stay-open feature
  • High-density, CFC-free urethane foam insulation protects cabinet from ambient temperature fluctuations
  • Simplified operation controls with enhanced digital technology for superior temperature accuracy and control.
These refrigerators feature a microprocessor control system with audio and visual alarms that will notify the user when temperature or power conditions are being compromised. The extra-strength refrigeration compressors are able to maintain set temperatures in order to protect valuable samples. Adjustable full-extension stainless-steel drawers.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo