Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Preparative HPLC columns, SepTech™ C18 reverse phase media
Dodávateľ: VARIAN
SepTech™
VARIA8150250X046EA 288 EUR InStock
VARIA8150250X046 VARIA8060250DM214 VARIA8060050DG414 VARIA8150250DM100 VARIA8060050DG100 VARIA8150050DG214 VARIA8060250X046 VARIA8060050DG214 VARIA8150250DM214 VARIA8060250DM414 VARIA8150050DG100 VARIA8150250DM414 VARIA8150050DG414 VARIA8060250DM100
Preparative HPLC columns, SepTech™ C18 reverse phase media
Chromatography Columns
SepTech™ media has been developed specifically for prep to process HPLC. The high level of batch-to-batch reproducibility and particle integrity give consistent performance and ease of column packing, which are essential for minimising production downtime.
  • Symmetrical peaks improve yield of high purity product
  • High capacity delivers maximum throughput
  • Narrow particle size distribution improves packed bed stability
  • ST60 10-C18 is optimised for small molecule purifications
  • ST150 10-C18 is preferred for larger, natural molecules and biomolecules
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo