Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
HPLC columns, NUCLEODUR® C18 Gravity
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
NUCLEODUR®
MANA762250.210EA 3150 EUR InStock
MANA762250.210 MANA760079.20 MANA760078.20 MANA761901.30 MANA760071.20 MANA760083.30 MANA760079.46 MANA760081.46 MANA760084.20 MANA760102.30 MANA760102.20 MANA760078.46 554-5814 MANA760081.20 554-5821 MANA760080.20 554-5811 MANA760084.30 MANA760081.40 MANA760102.40 MANA760076.20 554-5809 MANA762113.100 MANA760082.20 MANA762160.80 554-5820 MANA760082.40 MANA762109.210 MANA760084.40 MANA760076.40 554-5816 MANA760106.46 554-5819 MANA760080.46 MANA760086.46 MANA760100.46 MANA760080.30 MANA762113.210 554-5817 MANA760100.30 554-5810 MANA760075.20 MANA760076.30 MANA762103.210 MANA760083.46 MANA760079.30 MANA760100.20 554-5822 MANA760080.40 554-5813 MANA760083.20 MANA760083.40 MANA762109.100 554-5815 MANA760079.40 MANA760082.30 MANA761901.20 MANA760078.40 554-5812 MANA761902.30 MANA760100.40 MANA761902.20 MANA760082.46 MANA762160.160 554-5818 MANA762103.100 MANA760078.30 MANA760102.46 MANA760081.30 MANA760076.46 MANA760084.46
HPLC columns, NUCLEODUR® C18 Gravity
Chromatography Columns
NUCLEODUR® C18 Gravity is an octadecyl modified silica phase with a high density coverage, using for HPLC.
  • High purity spherical silica gel
  • Strongly hydrophobic, multi-endcapped phase for RP chromatography
  • Separation mechanism based on hydrophobic interactions
Recommended applications are overall sophisticated analytical separations of substances such as analgesics, anti-inflammatory drugs, antidepressants as well as phytopharmaceuticals and herbicides.
Its extended pH stability, low bleed characteristics in LC-MS applications and superior base deactivation is ideal for method development and routine analyses in modern HPLC.
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
VP guard columns are used for preparative VarioPrep columns with the following guard column holders:
8,0×10 mm (Int.Ø×L) guard column for 8,0 and 10,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718251.
16,0×10 mm (Int.Ø×L) guard column for 16,0 and 21,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718256.
32,0×15 mm (Int.Ø×L) guard column for 32,0 and 40,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718253.
50,0×15 mm (Int.Ø×L) guard column for ≥50,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718255.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo