Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Tubing kit for ketone-based organic solvents
Dodávateľ: VARIAN
VARI9910125300EA 785 EUR InStock
VARI9910125300 VARI9910125000 VARI9910125100
Tubing kit for ketone-based organic solvents
Tubing HPLC Tubing
Organic samples, ketone based organic solvents (includes Marprene™ pump tubing (one each black/black and white/white), FEP transfer tube (spray chamber to torch), drain tubing, tubing for waste line, one pack of EzyFit connectors, nebulizer capillary tubing, connectors and connecting tubing)
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo