Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Entomological forceps
Dodávateľ: MURRAY, S & CO LTD
232-0038EA 7.3 EUR InStock
232-0038
Entomological forceps
Forceps
Stainless steel. Forceps for the collection of entomological specimens.
  • Guide pin helps to keep the tips aligned
  • Wide tips help to avoid damages of the specimen
  • Curved tips won't crush delicate larvae or eggs
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo