Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Gel permeation chromatography columns, NUCLEOGEL® GPC
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
MANA719405EA 1785 EUR InStock
MANA719405 MANA719406 MANA719412 MANA719403 MANA719409 MANA719402 MANA719418 MANA719413 MANA719410 MANA719414 MANA719411 MANA719404
Gel permeation chromatography columns, NUCLEOGEL® GPC
Chromatography Columns
Polymer based phases for size exclusion chromatography (SEC) or gel permeation chromatography (GPC) of water insoluble substances.
  • Highly crosslinked macroporous, spherical polystyrene divinylbenzene
  • Good mechanical stability
  • Eluent in column toluene
The Valco type guard column will be connected with Valco type analytical column by a short capillary.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo