Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Electronic overhead stirrer, RS9000
Dodávateľ: BOCHEM
BOCHRS9000EA 1520.53 EUR InStock
BOCHRS9000
Electronic overhead stirrer, RS9000
Stirrers Overhead Stirrers Overhead Stirrers, Electronic
Stirrer for high velocity applications with low viscosity. Laboratory stirrer with variable and constant speed range for media.
  • Digital LCD display
  • Speed range infinitely variable at/with high quiet running
  • Convenient user interface
  • Overload protection and over-heat protection functions
  • Smooth start and change of the stirring speed
  • Impeller can be plugged through
Suitable for most stirring tasks in a laboratory.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo