Tlačiť
Láhve, šikmé rameno, se závitem
Dodávateľ: Murray
MURRG802/08EA 233.83 EUR
MURRG802/08 MURRG802/06
Láhve, šikmé rameno, se závitem
Láhve Láhve skleněné
Láhve, vyrobené z čirého skla Ideální pro vzorky, skladování a transport tekutin.
  • Dobré chemické a fyzikální vlastnosti
  • Pro použití v aplikacích bez vysokého tepelného zatížení
  • Šroubovací uzávěry objednávejte samostatně