Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Z dôvodu údržby systému, informácie o cenách a dostupnosti produktov nebudú dostupné od soboty 01:00 hodiny do pondelka do 00:30 hodiny. Objednávky budú spracúvane po dokončení údržby.
Liquid nitrogen transfer vessels
Dodávateľ: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
BARNTY509X2EA 1064 EUR InStock
BARNTY509X2 BARNTY509X3 BARNTY509X4 BARNTY509X1
Liquid nitrogen transfer vessels
Cryogenic Storage Vessels
Designed for storing and dispensing small amounts of liquid nitrogen.
  • Lightweight aluminum dewars assure low-static evaporation rates
  • Compact Thermo 5 and 10 dewars feature a convenient handle for pouring and for use in applications where only small quantities of liquid nitrogen are needed
  • Thermo 10, 20 and 30 can be fitted with self-pressurized withdrawal accessory devices to easily dispense LN2 without pouring
  • Optional withdrawal device, 12 ml dipper and wheeled accessory cart
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
PRÍSLUŠENSTVO
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo