Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Automatic sealer for adhesive tape seals and cap mats, SuperSealer
Dodávateľ: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
479-1248EA 5520 EUR InStock
479-1248
Automatic sealer for adhesive tape seals and cap mats, SuperSealer
Seals Microplate Sealing Mats
Thermo Scientific™ SuperSealer ensures a proper seal on plates, blocks and storage tube racks.
  • Simplifies the sealing of plates, blocks and tube racks of virtually any height, with no adjustments needed, ensuring a secure and consistent seal
  • Once the seal along with the plate, block or tube rack are placed into the drawer, simply close the door to initiate sealing
  • Designed to work with Thermo Scientific Matrix SepraSeal mats and CapMats
Informace o dodávce: Includes automatic cap, tape and SepraSeal mat applicator.
Order Now
OBJEDNÁVKA
PRÍSLUŠENSTVO
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo