Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Z dôvodu údržby systému, informácie o cenách a dostupnosti produktov nebudú dostupné od soboty 01:00 hodiny do pondelka do 00:30 hodiny. Objednávky budú spracúvane po dokončení údržby.
Single-use temperature loggers
Dodávateľ: EBRO
620-1974EA 281 EUR InStock
620-1974
Single-use temperature loggers
Data Loggers
These single-use data loggers are suitable for single-use temperature monitoring during transport of pharmaceutical products, food, medicine and other temperature-sensitive or perishable goods. They provide high accuracy and have a convenient USB connection enabling automatic PDF generation of measured values. Connect the logger to any PC after transport and get the measured data in a standard PDF document without any additional software. The logger is programmable via the free online configuration tool.
  • Configurable high and low limit with visual indication (red LED)
  • Optionally programmable via FDA 21 CFR Part 11 compliant software: Winlog.basic
  • Eliminates costly, time-consuming IQ/OQ procedures through a standard reporting process
Certifikácie: DIN EN 12830 (S, T, C, D, 1), ATP
Informace o dodávce: Supplied with a lithium button cell battery.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo