Chcete sa opäť prihlásiť?
Racks for Revco ExF, DxF and HERAfreeze® HFU B freezers
Dodávateľ: Thermo Scientific
Maximize the storage space in your ultra-low temperature freezer with these racks.
OBJEDNAŤ
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Side access rack for 360 litre (13 cubic ft) freezers
Priečinky Vonk. Š × H × V Cryobox height Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
12 137×419×239 mm 50,8 mm 1 REVC398324
9 137×419×239 mm 76,2 mm 1 REVC398325
Sliding drawer rack for 360 litre (13 cubic ft) freezers
Priečinky Vonk. Š × H × V Cryobox height Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
12 140×422×239 mm 50,8 mm 1 REVC398332
9 140×442×240 mm 76,2 mm 1 REVC920099
Side access rack for 489 and 650 litre freezers
Priečinky Vonk. Š × H × V Cryobox height Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
12 137×561×239 mm 76,2 mm 1 REVC398327
16 137×625×239 mm 50,8 mm 1 REVC398326
Sliding drawer rack for 489 and 650 litre freezers
Priečinky Vonk. Š × H × V Cryobox height Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
12 140×559×240 mm 76,2 mm 1 REVC398330
16 140×559×239 mm 50,8 mm 1 REVC398331
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo