Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Conductivity cells, Orion™ 2002SS and 2002CC
Dodávateľ: Thermo Orion
Orion™
ORIO2002CCEA 839 EUR InStock
ORIO2002CC ORIO2002SS
Conductivity cells, Orion™ 2002SS and 2002CC
Electrodes Conductivity Sensors
These durable conductivity cells provide high performance conductivity measurements.
2002CC:
Sensor features a low cell constant value and is designed to provide high accuracy in low conductivity, ultra pure water and pure water samples in a process environment
Built with 316 stainless steel
Provides months of accurate measurements with virutally no maintenance between calibrations
2002SS:
4-electrode conductivity cell with an epoxy body
Ideal for high and standard conuctivity samples across a variety of industrial applications
Four-electrode design compensates for electrode fouling, cable and connector resistance or polarisation errors
Epoxy/graphite cell material is extremly durable and chemically resistant
Order Now
OBJEDNÁVKA
PRÍSLUŠENSTVO
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo